Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star Series tillbehör till mätare
Produktkod. 30245782
Change view
Typ:
Elektrodstativ/hållare
Holder Head
Lockpåsättning/lockavskiljare
Robust skyddande displaykåpa
Standard skyddande skärmkåpa
USB Datorkabel
USB Flash-enhet
USB Mus
USB Streckkodsläsare
USB Tangentbord
Viktad bas
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ
30245782 Elektrodstativ/hållare
30245820 Robust skyddande displaykåpa
30245792 Standard skyddande skärmkåpa
30245797 Lockpåsättning/lockavskiljare
30245788 Holder Head
30245821 Viktad bas
30245783 USB Streckkodsläsare
30245781 USB Flash-enhet
30245796 USB Tangentbord
30245784 USB Mus
30245777 USB Datorkabel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 missing translation for 'options'
Product Code. 30245782 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' PSTARARM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1985.00 SEK
    1647.15 SEK / 1 uppsättningar
    Save 337.85 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
Välja Thermo Scientific™ Orion™ Mätartillbehör i Pro Star-serien för att stödja dina Orion Pro Star PH211, EC212, DO213, PI214, PC215, PD216, PI217 och MP218 bänkmätare.
Välj mätartillbehör i Orion Pro Star-serien för att stödja dina Orion Pro Star PH211, EC212, DO213, PI214, PC215, PD216, PI217 och MP218 bänkmätare. Lägg till ett valfritt tillbehör för att mata in prov-ID med USB streckkodsläsare, USB tangentbord eller USB mus. Byt ut medföljande mätartillbehör som universalströmadaptern, USB flash-enhet, USB datorkabel och elektrodstativ med bas. Välj ett standard- eller robust skyddsskydd för att lägga till ytterligare skydd för din mätare i utmanande labbförhållanden.
Välj mätartillbehör i Orion Pro Star-serien för att stödja dina Orion Pro Star-bänkmätare. Alla listade tillbehör är kompatibla med följande mätarmodeller:
  • Orion Pro Star PH211 pH/ORP bänkmätare
  • Orion Pro Star EC212 bänkmätare för konduktivitet
  • Orion Pro Star DO213 bänkmätare för löst syre
  • Orion Pro Star PI214 pH/jon bänkmätare
  • Orion Pro Star PC215 bänkmätare för pH/jon och konduktivitet
  • Orion Pro Star PD216 pH/jon och DO bänkmätare
  • Orion Pro Star PI217 dubbelkanal pH/jon bänkmätare
  • Orion Pro Star MP218 pH/jon, konduktivitet och DO bänkmätare
Orion Pro Star Series Meter Valfria tillbehör
  • PSTAR-UBS Orion Pro Star-serien USB streckkodsläsaren är testad för att vara kompatibel med Orion Pro Star-mätare och gör att prov-ID-värden enkelt kan matas in i mätaren från streckkodade prover.
  • PSTAR-UFD Orion Pro Star-serien USB flash-enhet är testad för att vara kompatibel med Orion Pro Star-mätare och gör att data kan överföras från mätaren till en dator, metoder som kan överföras mellan mätare och mjukvaruuppdateringar kan överföras från webben till mätaren.
  • PSTAR-UKB Orion Pro Star-serien USB Tangentbordet har testats för att vara kompatibelt med Orion Pro Star-mätare och gör att olika numeriska och alfanumeriska värden inklusive exempel-ID-värden lätt kan matas in i mätaren.
  • PSTAR-UMS Orion Pro Star-serien USB musen har testats för att vara kompatibel med Orion Pro Star-mätare och gör att mätaren kan styras med en fjärrenhet, vilket tar bort behovet av att röra vid skärmen för att styra mätaren, vilket kan vara till hjälp i miljöer där provöverföring kan skada mätaren.
  • PSTAR-PCR Orion Pro Star-seriens robusta skyddande displaykåpa är utformad för att ge extra skydd till mätarens display under drift, vilket kan vara till hjälp i miljöer där displayen kan bli smutsig eller repad i labbet.
Orion Pro Star Series mätarbytestillbehör
  • PSTAR-ARM Orion Pro Star-seriens elektrodstativ med bas gör att du kan byta ut ditt kompletta elektrodstativ efter behov.
  • PSTAR-SHH Orion Pro Star-seriens hållarhuvud låter dig byta endast hållarhuvudkomponenten på elektrodstativet efter behov.
  • PSTAR-SWB Orion Pro Star-seriens viktade bas låter dig byta endast basen på elektrodstativet efter behov.
  • PSTAR-PCS Orion Pro Star-seriens standardskyddande displaykåpa gör att du kan byta ut ditt displayskydd vid behov.
  • PSTAR-PWR Orion Pro Star-seriens universella strömförsörjning låter dig byta ut din strömförsörjning efter behov.
  • PSTAR-USB Orion Pro Star-serien USB datorkabel gör att du kan byta ut din mätare-till-dator-kabel efter behov.
Ytterligare tillbehör som är kompatibla med mätare i Orion Pro Star Series
  • 096019-WA Orion omrörarsond för bänkmätare
  • STARA-106 Orion kompakt bläckskrivare med meter-till-skrivare-kabel, bläck, papper och 100-240V 50/60 Hz strömförsörjning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Elektrodstativ/hållare
För användning med (applikation) Byt ut ditt kompletta elektrodstativ efter behov
Inkluderar Tyngd bas, elektrodarm med kabelhanteringssystem, elektrodhållarhuvud med klämma
Kompatibilitet pH-elektroder, ORP-elektroder, jonselektiva elektroder (ISE) och andra elektroder med en elektrodkroppsdiameter på 12 mm; Orion ATC temperatursond; Orion omrörarsond; konduktivitetselektroder, polarografiska elektroder för löst syre och andra elektroder med en diameter på 15 mm; gasavkännande jonselektiva elektroder som kräver en 20° vinkelhållare; större elektroder inklusive den optiska elektroden för löst syre
För användning med (utrustning) Orion Pro Star serie bänkelektrokemimätare