Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Sondunderhållssatser för mätare för upplöst syre
Beskrivning
Hjälp till att säkerställa optimal prestanda för Orion polarografiska prober för löst syre med Thermo Scientific™ Orion™ Sondunderhållssatser för mätare för upplöst syre, som inkluderar elektrolytlösning, polerskiva och två membranlock.
Specifications
Specifications
| Beskrivning | För 083005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 086030MD, 083005A, 083010A, 083005D, 086020A, 081010F |
| För användning med (utrustning) | Orion 830A-seriens sonder |
| Typ | Underkänningskit för prob |
| Inkluderar | 2 Membranlock, elektrolytlösning och polerskiva |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.