Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Sondunderhållssatser för mätare för upplöst syre
Produktkod. 10336112
Change view
För användning med (utrustning):
Orion 080510MD, 081010MD, 08101 sonder, 081010MD, 08101 Probes
Upplöst syreprob och mätare
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
10336112 Orion 080510MD, 081010MD, 08101 sonder, 081010MD, 08101 Probes Varje
10152962 Upplöst syreprob och mätare Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10336112 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 080113
Hjälp till att säkerställa optimal prestanda för lösta syresonder med dessa specialiserade sondunderhållssatser.
Hjälp till att säkerställa optimal prestanda för Orion polarografiska prober för löst syre med Thermo Scientific™ Orion™ Sondunderhållssatser för mätare för upplöst syre, som inkluderar elektrolytlösning, polerskiva och två membranlock.
Garanti : ur kartongen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning För Orion 080510MD, 081010MD, 08101 sonder
För användning med (utrustning) Orion 080510MD, 081010MD, 08101 sonder, 081010MD, 08101 Probes
Typ Tillbehör för löst syreprob
Inkluderar 2 Membranlock, elektrolytlösning och polerskiva
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.