Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Ren Water™ pH-buffertar och pHISA™ Justerare
Beskrivning
Ta prov på brunnsvatten, regnvatten, destillerat/avjoniserat vatten, matarvatten från pannan, processvatten och mer med Thermo Scientific™ Orion™ Ren Water™ pH-buffertar och pHISA™ Justerare. Det ger snabba, exakta pH-resultat i vatten med hög renhet och låg jonstyrka.
Funktioner
- Ökar mätnoggrannheten
- Minskar elektroddrift
- Eliminerar kontaminering av provet
Pure Water pH Test Kit:
- Satsen innehåller speciella buffertar med låg jonstyrka för kalibrering och pHISA™ justeringstillsats, för att öka provets jonstyrka utan att ändra dess pH
- För bästa resultat, en högkvalitativ pH-elektrod som t.ex Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ pH-elektrod för glaskropp, kat. nr 8102BNUWP, rekommenderas
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Testkit för låg jonstyrka pH |
| För användning med (applikation) | Ge snabba, exakta pH-resultat i vatten med hög renhet och låg jonstyrka. Rekommenderas för prover som brunnsvatten, regnvatten, destillerat/avjoniserat vatten, matarvatten från pannan och processvatten. |
| För användning med (utrustning) | pH Meter and Electrode |
| pH | 6.97 |
| Kvantitet | 4 x 475 mL pH 6.97 Buffer, 2 x 475 mL pH 4.10 Buffer, 2 x 60 mL pHISA Adjuster |
| Förpackning | Sats |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.