Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Ren Water™ pH-buffertar och pHISA™ Justerare
Produktkod. p-4521274
Kemiskt namn eller material:
Testkit för låg jonstyrka pH
pH-buffert A
pH-buffert B
pH-buffert C
pHISA Lågjonstyrkejusterare
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11797767
Brand: Thermo Scientific™ 700402
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Prova brunn, regn, destillerat/avjoniserat, pannmatnings- och processvatten med denna justering.
Ta prov på brunnsvatten, regnvatten, destillerat/avjoniserat vatten, matarvatten från pannan, processvatten och mer med Thermo Scientific™ Orion™ Ren Water™ pH-buffertar och pHISA™ Justerare. Det ger snabba, exakta pH-resultat i vatten med hög renhet och låg jonstyrka.
Funktioner
  • Ökar mätnoggrannheten
  • Minskar elektroddrift
  • Eliminerar kontaminering av provet
Pure Water pH Test Kit:
  • Satsen innehåller speciella buffertar med låg jonstyrka för kalibrering och pHISA™ justeringstillsats, för att öka provets jonstyrka utan att ändra dess pH
  • För bästa resultat, en högkvalitativ pH-elektrod som t.ex Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ pH-elektrod för glaskropp, kat. nr 8102BNUWP, rekommenderas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material pH-buffert B
Kokpunkt 100 °C
Färg Klart
För användning med (applikation) Ge snabba, exakta pH-resultat i vatten med hög renhet och låg jonstyrka. Rekommenderas för prover som brunnsvatten, regnvatten, destillerat/avjoniserat vatten, matarvatten från pannan och processvatten.
För användning med (utrustning) pH Meter and Electrode
pH 4.1
Fysisk form Vätska
Kvantitet 4 x 475 mL
Förpackning Flaska
Löslighetsinformation Soluble in Water
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.