Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ RDO Optiska elektroder för upplöst syre
Produktkod. 12053313
Change view
Längd (metrisk) kabel:
3 m
6 m
15 m
30 m
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) kabel Förpackningsstorlek
12053313 3 m Varje
11762607 6 m Varje
11782607 15 m Varje
11792607 30 m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12053313 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 087010MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11840.00 SEK
    10980.00 SEK / Paket med 1
    Save 860.00 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 06-11-2026
Mät löst syre noggrant utan membranens svårigheter.
Thermo Scientific™ Orion™ Optisk RDO elektrod 087010MD uppfyller ASTM D888-09(C); ATP Metod 1002-8-2009 In-Situ; ATP Metod 1003-8-2009; ATP Metod 1004-8-2009 för avloppsmätningar.
Funktioner
  • Använder den senaste lumiphore-teknologin för att mäta DO
  • Underhåll en gång om året med ett enkelt lockbyte
  • Sensorkabellängder på 3, 6, 10, 15 eller 30 m (10, 20, 30, 50 eller 100 fot)
  • IP68-klassad, vattentät
Innehåller:
RDO™ Sond, optisk kåpa. rostfritt stål sensorskydd och kalibreringshylsa
Krävs
Orion Star Meter med RDO™ input
Kompatibel med:
087001 Ersättande optisk lock
087002 Ersättning av rostfritt stål RDO™ Sondvakt
087003 Ersättningskalibreringshylsa för RDO™ Fältsonder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Orion RDO Upplöst syreprob
Längd (engelska) Kabel 10 ft.
Längd (metrisk) kabel 3 m
Sensortyper RDO Optisk sensor för upplöst syre
Upplöst syre (mättnadsintervall) 0,0 till 200 %
Certifikat och efterlevnad ASTM D888, Standard Methods 4500-O G or H, ISO 17289
För användning med (utrustning) Orion Star Meter med RDO input
Typ Löst syreprob
Sondtyp RDO Optiskt löst syre
Upplöst syre (koncentrationsområde) 0,00 till 20,0 mg/L
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 50 °C