Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ RDO Ersättningselektrodkåpa
Produktkod. 10436758
Change view
Typ:
Sond optisk kåpa
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
10436758 Sond optisk kåpa Varje
1 options
Produktkod. 10436758 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 087001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1685.00 SEK
    1600.15 SEK / Paket med 1
    Save 84.85 SEK
    5% Av
I lager
Använd sondens optiska lockbyte med RDO sonder.
Använd Thermo Scientific™ Orion™ RDO™ Byte av optisk prob med Orion RDO sonder.
Ansvarsfriskrivning för begränsning av intern forskningsanvändning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Optisk kåpa
För användning med (utrustning) Orion RDO Sonder 087010MD, 087020MD, 087030MD, 087050MD, 087100MD
Typ Sond optisk kåpa
Använd inte lösningsmedel eller tvål för att rengöra RDO lock och gnugga inte locket med slipande material. Användning av dessa material kommer att skada RDO lock och ogiltigförklara garantin. Låt inte salt eller mineralavlagringar bildas på RDO lock.