Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Redox/ORP/Temp-elektroder
Beskrivning
Mät ORP och temperatur effektivt samtidigt utan en separat referenselektrod i ett enda tillfälle. Thermo Scientific™ Orion™ Redox/ORP/Temp Elektroder mäter ORP och temperatur med hjälp av en platina redoxsensor, ett silver/silverklorid internt referenssystem och en inbyggd termistor som är anpassad för Automatic Temperature Compensation (ATC).
Orion™ Enkel-övergångselektroder erbjuder ett pålitligt alternativ för rutinmässiga ORP-mätningar. Dessa silverkloridelektroder finns i olika varianter och ger noggranna mätningar av typiska prover.
Lösningar krävs:
Elektrodfyllningslösning för 9180BNMD
- 900011 ORP-fyllnadslösning för prover med total jonstyrka > 0,2 M, 5 x 60 ml flaskor
- 900001 ORP-fyllningslösning för prover med total jonstyrka < 0,2 M, 5 x 60 ml flaskor
Elektrodlagringslösning
- 910001 4 M KCl lagringslösning, 475 ml flaska
Standarder
- 967901 ORP-standard, 475 ml flaska
- 967961 ORP-standard, 5 x 60 ml flaskor
pH-rengöringslösningskit
- 900020 Rengöringslösning A och C, 30 ml vardera. B och D, 60 ml vardera
Föremål som ingår i 9810BNMD
- 900011 ORP-fyllnadslösning för prover med total jonstyrka > 0,2 M, 60 ml 1 flaska
Garantiperiod
- 9179BN och 9179BNMD: 6 månader från inköpsdatumet
- 9180BNMD: 12 månader från inköpsdatum
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Vattentester, avloppsvatten, desinfektion, akvakultur, processvatten. |
| Kontakttyper | BNC (vattentät) |
| Beskrivning | Epoxi Triode Lågt underhåll |
| Material | Epoxy |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D1498, Standardmetoder 2580, USGS Ch 6.5 |
| För användning med (utrustning) | Orion Star Series mätare |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 80 °C |
| Typ | Epoxitriod Låg underhåll |