Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Redox/ORP/Temp-elektroder
Produktkod. p-4529769
Typ:
Epoxipåfyllningsbar triod
Redox/ORP/Tempelektrod
För användning med (utrustning):
Orion A+ Serie meter
Orion A+ Series Mätare
Orion Star Series mätare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10691033
Brand: Thermo Scientific™ 9179BN
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mät effektivt ORP och temperatur samtidigt utan en separat referenselektrod i en enda instans med dessa redox/ORP/temp elektroder.
Mät ORP och temperatur effektivt samtidigt utan en separat referenselektrod i ett enda tillfälle. Thermo Scientific™ Orion™ Redox/ORP/Temp Elektroder mäter ORP och temperatur med hjälp av en platina redoxsensor, ett silver/silverklorid internt referenssystem och en inbyggd termistor som är anpassad för Automatic Temperature Compensation (ATC).
Funktioner
  • Finns i epoxitriod med lågt underhåll och epoxipåfyllningsbar triodkonstruktion
  • Inbyggd termistor för automatisk temperaturkompensation (ATC)
  • Ej konstruerad för amperometriska eller konstanta strömtitreringar, som t.ex Karl Fischer analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning Epoxi Triode Lågt underhåll
Material Epoxy
För användning med (utrustning) Orion A+ Serie meter
Typ Redox/ORP/Tempelektrod