Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Resistor Kits and Flow Cell Conductivity Probe Accessories
Produktkod. 11732637
Change view
Typ:
Ersättningsflödescell
Kalibreringsmotståndskit
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
11732637 Kalibreringsmotståndskit Varje
11708216 Ersättningsflödescell Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11732637 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 1010001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7625.00 SEK
    7399.25 SEK / Paket med 1
    Save 225.75 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-10-2026
Utför praktiskt taget vilken elektrokemisk analys som helst med dessa konduktivitetsstandarder, lösningar och tillbehör.
Confidently perform conductivity tests and measurements with Thermo Scientific™ Orion™ Accessories. Find an additional or replacement Glass Flow Cell for use with the Orion 2-Cell Ultra-pure Conductivity Probe. Use the Thermo Scientific Orion Conductivity Resistor Calibration Kit to verify the performance of Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ and Orion Star™ Bench and Portable Conductivity Meters. Each conductivity calibration kit includes six resistors that simulate nominal conductance values between 1 μS and 100 mS and have 8 pin MiniDIN connectors.
Konduktivitetsstandarder
  • Spårbar till NIST standardreferensmaterial
  • Designad för att uppfylla alla slutanvändares krav, inklusive laboratoriekvalitet och DIN-standarder
  • Konduktivitetsstandardtemperaturtabeller är programmerade i Thermo Scientific Orion mätarprogramvara för användning med den automatiska kalibreringsfunktionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Konduktivitetskalibreringsmotståndsats med 8-stifts MiniDIN-anslutning
För användning med (utrustning) 3-Star Konduktivitetsmätare, 4-stjärnig pH/konduktivitetsmätare, 5-stjärnig pH/DO/konduktivitetsmätare, 5-stjärnig pH/ISE/DO/konduktivitetsmätare
Typ Kalibreringsmotståndskit
För användning med (applikation) Kalibrering av ledningsförmåga
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.