Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Halvcells pH-elektrod med glaskropp
Catalog No. 10029070
Ansicht ändern
Click to view available options
Kontakttyper:
BNC/ATC
Packungsgröße:
Varje
Catalog No. Kontakttyper Packungsgröße
10029070 BNC/ATC Varje
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 10029070 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 8101BNWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2745.90 SEK
    2508.03 SEK / Paket med 1
    Save 237.87 SEK
    8% Av
Alle Werbeaktionen anzeigen
Beräknad leverans: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Utför exakta pH-bestämningar för rutin- eller forskningsarbete.
Detta ROSS Halvcells pH-elektrod är för användning med ROSS Ultrareferens halvcellselektrod 800500U.
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Elektroder ger snabb noggrannhet och temperaturrespons vilket går hand i hand med den utmärkta stabiliteten hos detta referenssystem. Kompatibla med prover som innehåller organiska föreningar, Tris-buffertar, enzymer, proteiner, tungmetaller och andra föreningar.
Lösningar krävs
  • Elektrodlagringslösning
  • 810001 ROSS pH-elektrodlagringslösning, 475 ml flaska
pH-buffertar
  • 910168 pH 1,68 buffert, NIST spårbar, 475 ml
  • 910104 pH 4,01-buffert, färgkodad röd, NIST spårbar, 475 ml
  • 910105 pH 5,00-buffert, färgkodad orange, NIST spårbar, 475 ml
  • 910686 pH 6,86-buffert, DIN-standard, NIST spårbar, 475 ml
  • 910107 pH 7,00-buffert, färgkodad gul, NIST spårbar, 475 ml
  • 910918 pH 9,18-buffert, DIN-standard, NIST spårbar, 475 ml
  • 910110 pH 10,01 buffert, färgkodad blå, NIST spårbar, 475 ml
  • 910112 pH 12,46 buffert, NIST spårbar, 475 ml
  • 810199 All-in-One ROSS pH-buffertkitet inkluderar pH 4,01, 7,00 och 10,01 buffertar, 475 ml pH-elektrodlagringslösning vardera ROSS , 475 ml, pH-elektrodrengöringslösning C, 30 ml och 12 mm elektrodförvaringsflaska
pH-rengöringslösningskit
  • 900020 Rengöringslösning A och C, 30 ml vardera. B och D, 60 ml vardera
Garantiperiod
  • 12 månader från inköpsdatum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beskrivning BNC vattentät kontakt
Kontakttyper BNC/ATC
Korsning Dubbel
Material Glaskropp
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ Halvcellelektrod
Drift Drift är mindre än 0,002 pH per dag, omstandardisering minimeras
Elektrod ROSS vilket indikerar pH-halvcellen
För användning med (utrustning) Orion ROSS referenselektrod 800500U
Intern referens ROSS
Precision 0.01
Längd (metrisk) 120 mm
Diameter (metrisk) kropp 12 mm
Diameter (metrisk) Cap 16 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.