Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Sure-Flow™ Kombinations pH-elektrod med glaskropp
Produktkod. 10101121
Change view
Kontakttyper:
BNC (vattentät)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
10101121 BNC (vattentät) Varje
1 options
Produktkod. 10101121 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 8172BNWP
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Uppnå stabila, driftfria mätningar av utmanande prover med hjälp av en säker-flödeselektrod med dess unika fritt strömmande vätske-till-vätska-övergång.
Thermo Scientific™ Orion™ Sure-Flow™ elektroderna är byggda med en unik frittflytande vätske-till-vätska-övergång som förenklar mätningar av smutsiga eller trögflytande prover genom att hjälpa till att förhindra igensättning, vilket gör dem lätta att rengöra. De finns i kemiskt resistenta glaskroppar och passar bäst för användning i starka syror/baser, pH> 12 eller pH< 2, mat& kosmetiska emulsioner, rent vatten och slam.
Orion™ ROSS Elektroder ger snabb noggrannhet och temperaturrespons som går hand i hand med den utmärkta stabiliteten hos detta referenssystem. Kompatibel med prover som innehåller organiska föreningar, Tris-buffertar, enzymer, proteiner, tungmetaller och andra föreningar.
Lösningar krävs
Elektrodfyllningslösning
810007 ROSS pH-elektrodfyllningslösning, 5 x 60 ml flaskor
Elektrodförvaringslösning
810001 ROSS pH-elektrodförvaringslösning, 475 ml flaska
pH-buffertar
910168 pH 1,68 buffert, NIST spårbar, 475 ml
910104 pH 4,01 buffert, färgkodad röd, NIST spårbar, 475 ml
910105 pH 5,00 buffert, färgkodad orange, NIST spårbar, 475 ml
910686 pH 6,86 buffert, DIN standard, NIST spårbar, 475 ml
910107 pH 7,00 buffert, färgkodad gul, NIST spårbar, 475 ml
910918 pH 9,18 buffert, DIN standard, NIST spårbar, 475 ml
910110 pH 10,01 buffert, färgkodad blå, NIST spårbar, 475 ml
910112 pH 12,46 buffert, NIST spårbar, 475 ml
810199 Allt-i-ett ROSS pH-buffertsats, inkluderar pH 4,01, 7,00 och 10,01 buffertar, 475 ml vardera ROSS pH
elektrodförvaringslösning, 475 ml, pH-elektrodrengöringslösning C, 30 ml och 12 mm elektrod
förvaringsflaska
pH rengöringslösning kit
900020 Rengöringslösning A och C, 30 ml vardera. B och D, 60 ml vardera
Artiklar som ingår med
810007 ROSS pH-elektrodfyllningslösning 60 mL 1 flaska
Garantiperiod
12 månader från inköpsdatum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Orion ROSS Sure-Flow pH-elektrod
Kontakttyper BNC (vattentät)
Korsning Klart flöde
Material Glaskropp
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ Kombination pH-elektrod, glaskropp, BNC vattentät kontakt
Typ av fyllningslösning 3M KCl (810007)
För användning med (applikation) Biologisk/Farmaceutisk– TRIS-buffert, proteiner, enzymer; Emulsioner– Livsmedel, kosmetika, oljor; Emulsioner– Petroleumprodukter, färg; Allmänt syfte– De flesta provtyper; Hög jonstyrka– Syror, baser, saltlösningar, pH> 12 eller pH< 2; Låg jonstyrka–
För användning med (utrustning) Standard pH-mätare, BNC-kontakt
Inkluderar Löstagbart glödlampsskydd, 2 x 60 ml flaskor ORion ROSS elektrodfyllningslösning
Intern referens ROSS
Precision 0.01
Temperatur (engelska) Drift 32°F till 212°F
Diameter (metrisk) Cap 16 mm