Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Glaskarossers pH/ATC Triode™
Produktkod. 16690713 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kontakttyper:
BNC (vattentät), 8-stifts Mini-DIN
BNC (vattentät), RCA
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
16690713 BNC (vattentät), RCA -
12493617 BNC (vattentät), 8-stifts Mini-DIN Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16690713 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 8302BNURCA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5435.87 SEK
    4982.01 SEK / Paket med 1
    Save 453.86 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Mät noggrant pH och temperatur tillsammans i bara en elektrod, med en inbyggd temperatursensor.
Thermo Scientific™ Påfyllningsbar Orion™ ROSS Ultra™ Triode™ 3-i-1 pH/automatisk temperaturkompensationselektroder kombinerar precisionen och svarshastigheten hos ROSS Ultra™ linje med en inbyggd ATC. Bäst lämpad för användning i starka syror/baser, pH> 12 eller pH< 2, mat& kosmetiska emulsioner, rent vatten och slam. Påfyllningsbar Orion™ ROSS Ultra™ Triodes™ kommer med två års garanti.
Orion™ ROSS Ultra™ Elektroder erbjuder bästa stabilitet och driftfria mätningar av alla våra ROSS elektroder samtidigt som de ger den snabba noggrannhet och temperaturrespons som är synonymt med detta referenssystem. Dessa är kompatibla med prover som innehåller organiska föreningar, Tris-buffertar, enzymer, proteiner, tungmetaller och andra föreningar.
Lösningar krävs:
Elektrodfyllningslösning
  • 810007 ROSS pH-elektrodfyllningslösning, 5 x 60 ml flaskor
Elektrodlagringslösning
  • 810001 ROSS pH-elektrodlagringslösning, 475 ml flaska
pH-buffertar
  • 910168 pH 1,68 buffert, NIST spårbar, 475 ml
  • 910104 pH 4,01-buffert, färgkodad röd, NIST spårbar, 475 ml
  • 910105 pH 5,00-buffert, färgkodad orange, NIST spårbar, 475 ml
  • 910686 pH 6,86-buffert, DIN-standard, NIST spårbar, 475 ml
  • 910107 pH 7,00-buffert, färgkodad gul, NIST spårbar, 475 ml
  • 910918 pH 9,18-buffert, DIN-standard, NIST spårbar, 475 ml
  • 910110 pH 10,01 buffert, färgkodad blå, NIST spårbar, 475 ml
  • 910112 pH 12,46 buffert, NIST spårbar, 475 ml
  • 810199 All-in-One ROSS pH-buffertkitet inkluderar pH 4,01, 7,00 och 10,01 buffertar, 475 ml ROSS pH-elektrodförvaringslösning vardera, 475 ml, pH-elektrodrengöringslösning C, 30 ml och 12 mm elektrodförvaringsflaska
pH-rengöringslösningskit
  • 900020 Rengöringslösning A och C, 30 ml vardera. B och D, 60 ml vardera
Föremål som ingår med
  • 810007 ROSS pH-elektrodfyllningslösning 60 ml 1 flaska
Garantiperiod
  • 24 månader från köpdatum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Orion ROSS Ultra Glass Triode pH/ATC kombinationselektroder med en BNC och RCA Kontakt och 1 meter kabel
Kontakttyper BNC (vattentät), RCA
Korsning Keramisk
Material Kemikaliebeständig glaskropp
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ Kombination Ag/AgCl dubbel juction pH-elektrod, Mini-DIN-kontakt
Typ av fyllningslösning ROSS elektrod 3 M KCl fyllningslösning (kat. nr. 810007)
För användning med (utrustning) Mettler Toledo Fem och sju serier pH-mätare
Intern referens ROSS
Isopotentiell punkt 7
pH relativ noggrannhet 0,03 pH för buffertar med automatisk temperaturkompensation
Precision 0.01
Garanti 2 år
Längd (metrisk) 120 mm
Längd (metrisk) kabel 1 m
Diameter (metrisk) 12 mm