Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Glass Bodied pH/ATC Triode™
Produktkod. p-6227000
Kontakttyper:
BNC vattentät, RCA, 8-stifts Mini-DIN
Vattentät BNC, RCA
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16690713
Brand: Thermo Scientific™ 8302BNURCA
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mät noggrant pH och temperatur tillsammans i bara en elektrod, med en inbyggd temperatursensor.
Thermo Scientific™ Påfyllningsbar Orion™ ROSS Ultra™ Triode™ 3-i-1 pH/automatisk temperaturkompensationselektroder kombinerar precisionen och svarshastigheten hos ROSS Ultra™ linje med en inbyggd ATC. Bäst lämpad för användning i starka syror/baser, pH> 12 eller pH< 2, mat& kosmetiska emulsioner, rent vatten och slam. Påfyllningsbar Orion™ ROSS Ultra™ Triodes™ kommer med två års garanti.
Mät pH och temperatur med en elektrod
Slutför dina pH-mätningar snabbare. Vår ROSS Ultra Triode pH-elektroder erbjuder mer flexibilitet, noggrannhet och precision för dina pH-mätningsbehov. Med inbyggda temperatursensorer erbjuder dessa elektroder en bekväm lösning för dina rutinmässiga provmätningar. Kompatibel med Thermo ™ Vetenskaplig™ Orion Versa Star™ , Thermo Scientific™ Orion Star™ A, och Thermo Scientific™ Orion™ Dubbel Star™ meter, liksom Mettler Toledo™ pH-mätare.
Målmarknader:
  • Farmaceutisk
  • Livsmedelstillverkning
  • Akademisk/statlig
  • Miljö
Användningsområden:
  • Kvalitetskontroll
  • Forskning
  • Allmänt bruk
Garanti : 24 månader från inköpsdatum av köparen eller 36 månader från datum för leverans från säljaren, beroende på vilket som är tidigare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Beskrivning Orion ROSS Ultra Glass Triode pH/ATC kombinationselektroder med en BNC och RCA Kontakt och 1 meter kabel
Kontakttyper Vattentät BNC, RCA
Korsning Keramisk
Material Kemikaliebeständig glaskropp
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ Kombination Ag/AgCl dubbel juction pH-elektrod, Mini-DIN-kontakt
Typ av fyllningslösning ROSS elektrod 3 M KCl fyllningslösning (kat. nr. 810007)
För användning med (utrustning) Mettler Toledo Fem och sju serier pH-mätare
Intern referens ROSS
Isopotentiell punkt 7
pH relativ noggrannhet 0,03 pH för buffertar med automatisk temperaturkompensation
Precision 0.01
Garanti 2 år
Längd (metrisk) 120 mm
Längd (metrisk) kabel 1 m
Diameter (metrisk) 12 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato