Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Epoxikroppad pH/ATC Triode™
Produktkod. 11839221 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kontakttyper:
BNC (vattentät), 8-stifts Mini-DIN
BNC (vattentät), RCA
Längd (metrisk) kabel:
1 m
3 m
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper Längd (metrisk) kabel Förpackningsstorlek
11839221 BNC (vattentät), 8-stifts Mini-DIN 1 m Varje
11849221 BNC (vattentät), 8-stifts Mini-DIN 3 m Varje
15950377 BNC (vattentät), RCA 1 m -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11839221 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 8107BNUMD
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Mät noggrant pH och temperatur tillsammans i bara en elektrod, med en inbyggd temperatursensor.
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra Triode™ 3-i-1 pH/automatisk temperaturkompensationselektroder kombinerar precisionen och svarshastigheten hos ROSS Ultralinje med inbyggd ATC. Dessa produkter erbjuder en gelfylld epoxikropp som kräver lite underhåll och är bäst att använda där minimalt underhåll krävs. Ej påfyllningsbar Orion ROSS Ultra Triodes kommer med 18 månaders garanti.
Mät pH och temperatur med en elektrod med lågt underhåll
Prover med låg jonstyrka, såsom rent vatten, utgör en utmaning för pH-elektrodens prestanda. Trög respons, dålig precision och drift är vanligt. De Thermo Scientific Orion ROSS Ultra 8107 Triode pH-elektrod svarar inom en minut, vilket visar på en stabil, exakt avläsning.
Slutför dina pH-mätningar snabbare. Få lång, underhållsfri elektrodlivslängd med speciell långlivad gel och innovativ kapillärglaskopplingsdesign. Upprätthåll provets integritet, även i TRIS-buffertar; ROSS dubbla kopplingselektroder innehåller inget silver, som kan binda med biologiska prover. Med inbyggda temperatursensorer erbjuder dessa elektroder en bekväm lösning för dina rutinmässiga provmätningar.
Kompatibel med Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™ , Thermo Scientific™ Orion Star™ A, och Thermo Scientific™ Orion™ Dubbel Star™ meter, liksom Mettler Toledo™ pH-mätare.
Målmarknader:
  • Läkemedel/Biofarmaka
  • Livsmedelstillverkning
  • Akademisk/statlig
  • Miljö
Användningsområden:
  • Kvalitetskontroll
  • Forskning
  • Allmänt bruk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Orion ROSS Ultralågt underhålls pH/ATC triodkombinationselektroder med en BNC och 8-stifts MiniDIN-kontakt och 1 meter kabel
Kontakttyper BNC (vattentät), 8-stifts Mini-DIN
Korsning Glaskapillär
Material Robust epoxikropp, fylld med gel för lågt underhåll
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
Typ Kombination Ag/AgCl dubbel juction pH-elektrod, Mini-DIN-kontakt
Typ av fyllningslösning Ingen krävs
För användning med (utrustning) Orion Versa Stjärna, Stjärna A och Dual Star Meter
Intern referens ROSS
Isopotentiell punkt 7
pH relativ noggrannhet 0,03 pH för buffertar med automatisk temperaturkompensation
Precision 0.01
Exempel på kompatibilitet TRIS, sulfider eller proteiner
Garanti 18 månader
Längd (metrisk) 120 mm
Längd (metrisk) kabel 1 m
Diameter (metrisk) 12 mm