Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Epoxikroppad pH/ATC Triode™
Produktkod. 11849221
Change view
Kontakttyper:
BNC (vattentät), 8-stifts Mini-DIN
BNC (vattentät), RCA
Längd (metrisk) kabel:
1 m
3 m
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper Längd (metrisk) kabel Förpackningsstorlek
11849221 BNC (vattentät), 8-stifts Mini-DIN 3 m Varje
11839221 BNC (vattentät), 8-stifts Mini-DIN 1 m Varje
15950377 BNC (vattentät), RCA 1 m -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11849221 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 8107UWMMD
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 29-12-2026
Mät noggrant pH och temperatur tillsammans i bara en elektrod, med en inbyggd temperatursensor.
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra Triode™ 3-i-1 pH/automatisk temperaturkompensationselektroder kombinerar precisionen och svarshastigheten hos ROSS Ultralinje med inbyggd ATC. Dessa produkter erbjuder en gelfylld epoxikropp som kräver lite underhåll och är bäst att använda där minimalt underhåll krävs. Ej påfyllningsbar Orion ROSS Ultra Triodes kommer med 18 månaders garanti.
Orion™ ROSS Ultraelektroder erbjuder bästa stabilitet och driftfria mätningar av alla våra ROSS elektroder samtidigt som de ger den snabba noggrannhet och temperaturrespons som är synonomisk med detta referenssystem. Dessa är kompatibla med prover som innehåller organiska föreningar, Tris-buffertar, enzymer, proteiner, tungmetaller och andra föreningar.
Lösningar krävs:
Elektrodlagringslösning
  • 810001 ROSS pH-elektrodlagringslösning, 475 ml flaska
pH-buffertar
  • 910168 pH 1,68 buffert, NIST spårbar, 475 ml
  • 910104 pH 4,01-buffert, färgkodad röd, NIST spårbar, 475 ml
  • 910105 pH 5,00-buffert, färgkodad orange, NIST spårbar, 475 ml
  • 910686 pH 6,86-buffert, DIN-standard, NIST spårbar, 475 ml
  • 910107 pH 7,00-buffert, färgkodad gul, NIST spårbar, 475 ml
  • 910918 pH 9,18-buffert, DIN-standard, NIST spårbar, 475 ml
  • 910110 pH 10,01 buffert, färgkodad blå, NIST spårbar, 475 ml
  • 910112 pH 12,46 buffert, NIST spårbar, 475 ml
  • 810199 All-in-One ROSS pH-buffertkitet inkluderar pH 4,01, 7,00 och 10,01 buffertar, 475 ml ROSS pH-elektrodförvaringslösning vardera, 475 ml, pH-elektrodrengöringslösning C, 30 ml och 12 mm elektrodförvaringsflaska
pH-rengöringslösningskit
  • 900020 Rengöringslösning A och C, 30 mLl vardera. B och D, 60 ml vardera
Garantiperiod
  • 18 månader från köpdatum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Orion ROSS Ultralågt underhålls pH/ATC triodkombinationselektroder med en BNC och 8-stifts MiniDIN-kontakt och 3 meter kabel
Kontakttyper BNC (vattentät), 8-stifts Mini-DIN
Korsning Glaskapillär
Material Robust epoxikropp, fylld med gel för lågt underhåll
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
Typ Kombination Ag/AgCl dubbel juction pH-elektrod, Mini-DIN-kontakt
Typ av fyllningslösning Ingen krävs
För användning med (utrustning) Standard pH-mätare
Intern referens ROSS
Isopotentiell punkt 7
pH relativ noggrannhet 0,03 pH för buffertar med automatisk temperaturkompensation
Precision 0.01
Exempel på kompatibilitet TRIS, sulfider eller proteiner
Garanti 18 månader
Längd (metrisk) 120 mm
Längd (metrisk) kabel 3 m
Diameter (metrisk) 12 mm