Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Epoxikroppad pH/ATC Triode™
Produktkod. 15950377
Change view
Kontakttyper:
BNC vattentät, RCA, 8-stifts Mini-DIN
Vattentät BNC, 8-stifts Mini-DIN
Vattentät BNC, RCA
Längd (metrisk) kabel:
1 m
3 m
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper Längd (metrisk) kabel unitSize
15950377 Vattentät BNC, RCA 1 m -
11839221 BNC vattentät, RCA, 8-stifts Mini-DIN 1 m Varje
11849221 Vattentät BNC, 8-stifts Mini-DIN 3 m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15950377 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 8107BNURCA
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mät noggrant pH och temperatur tillsammans i bara en elektrod, med en inbyggd temperatursensor.
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra Triode™ 3-i-1 pH/automatisk temperaturkompensationselektroder kombinerar precisionen och svarshastigheten hos ROSS Ultralinje med inbyggd ATC. Dessa produkter erbjuder en gelfylld epoxikropp som kräver lite underhåll och är bäst att använda där minimalt underhåll krävs. Ej påfyllningsbar Orion ROSS Ultra Triodes kommer med 18 månaders garanti.
Mät pH och temperatur med en elektrod med lågt underhåll
Prover med låg jonstyrka, såsom rent vatten, utgör en utmaning för pH-elektrodens prestanda. Trög respons, dålig precision och drift är vanligt. De Thermo Scientific Orion ROSS Ultra 8107 Triode pH-elektrod svarar inom en minut, vilket visar på en stabil, exakt avläsning.
Slutför dina pH-mätningar snabbare. Få lång, underhållsfri elektrodlivslängd med speciell långlivad gel och innovativ kapillärglaskopplingsdesign. Upprätthåll provets integritet, även i TRIS-buffertar; ROSS dubbla kopplingselektroder innehåller inget silver, som kan binda med biologiska prover. Med inbyggda temperatursensorer erbjuder dessa elektroder en bekväm lösning för dina rutinmässiga provmätningar.
Kompatibel med Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™ , Thermo Scientific™ Orion Star™ A, och Thermo Scientific™ Orion™ Dubbel Star™ meter, liksom Mettler Toledo™ pH-mätare.
Målmarknader:
  • Läkemedel/Biofarmaka
  • Livsmedelstillverkning
  • Akademisk/statlig
  • Miljö
Användningsområden:
  • Kvalitetskontroll
  • Forskning
  • Allmänt bruk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Orion ROSS Ultra Low Maintenance pH/ATC Triode Combination Electrodes with a BNC and RCA Connector and 1 meter cable
Kontakttyper Vattentät BNC, RCA
Korsning Glaskapillär
Material Robust epoxikropp, fylld med gel för lågt underhåll
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
Typ pH/ATC-kombinationselektrod
Typ av fyllningslösning Ingen krävs
För användning med (utrustning) Mettler Toledo Five and Seven Series pH Meters
Intern referens ROSS
Isopotentiell punkt 7
pH relativ noggrannhet 0,03 pH för buffertar med automatisk temperaturkompensation
Precision 0.01
Garanti 18 månader
Längd (metrisk) 120 mm
Längd (metrisk) kabel 1 m
Diameter (metrisk) 12 mm