Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Påfyllningsbar epoxikropp pH/ATC Triode™
Produktkod. 10206993
Change view
Kontakttyper:
BNC (vattentät), 8-stifts Mini-DIN
BNC (vattentät), RCA
Längd (metrisk) kabel:
1 m
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper Längd (metrisk) kabel Förpackningsstorlek
10206993 BNC (vattentät), 8-stifts Mini-DIN 1 m Varje
15532405 BNC (vattentät), RCA 1 m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10206993 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 8157BNUMD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5085.00 SEK
    4070.00 SEK / Paket med 1
    Save 1015.00 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-02-2027
Mät noggrant pH och temperatur tillsammans i bara en elektrod, med en inbyggd temperatursensor.
Thermo Scientific™ Påfyllningsbar Orion™ ROSS Ultra Triode™ 3-i-1 pH/automatisk temperaturkompensationselektroder kombinerar precisionen och svarshastigheten hos ROSS Ultra™ linje med en inbyggd ATC. Bäst lämpad för användning i starka syror/baser, pH> 12 eller pH< 2, mat& kosmetiska emulsioner, rent vatten och slam. Påfyllningsbar Orion™ ROSS Ultra™ Triodes™ kommer med två års garanti.
Orion™ ROSS Ultraelektroder erbjuder de bästa stabilitets- och driftfria mätningarna av alla våra ROSS elektroder samtidigt som de ger den snabba noggrannhet och temperaturrespons som är synonymt med detta referenssystem. Dessa är kompatibla med prover som innehåller organiska föreningar, Tris-buffertar, enzymer, proteiner, tungmetaller och andra föreningar.
Lösningar krävs:
Elektrodfyllningslösning
  • 810007 ROSS pH-elektrodfyllningslösning, 5 x 60 ml flaskor
Elektrodlagringslösning
  • 810001 ROSS pH-elektrodlagringslösning, 475 ml flaska
pH-buffertar
  • 910168 pH 1,68 buffert, NIST spårbar, 475 ml
  • 910104 pH 4,01-buffert, färgkodad röd, NIST spårbar, 475 ml
  • 910105 pH 5,00-buffert, färgkodad orange, NIST spårbar, 475 ml
  • 910686 pH 6,86-buffert, DIN-standard, NIST spårbar, 475 ml
  • 910107 pH 7,00-buffert, färgkodad gul, NIST spårbar, 475 ml
  • 910918 pH 9,18-buffert, DIN-standard, NIST spårbar, 475 ml
  • 910110 pH 10,01 buffert, färgkodad blå, NIST spårbar, 475 ml
  • 910112 pH 12,46 buffert, NIST spårbar, 475 ml
  • 810199 All-in-One ROSS pH-buffertkitet inkluderar pH 4,01, 7,00 och 10,01 buffertar, 475 ml ROSS pH-elektrodförvaringslösning vardera, 475 ml, pH-elektrodrengöringslösning C, 30 ml och 12 mm elektrodförvaringsflaska
pH-rengöringslösningskit
  • 900020 Rengöringslösning A och C, 30 ml vardera. B och D, 60 ml vardera
Föremål som ingår med
  • 810007 ROSS pH-elektrodfyllningslösning 60 ml 1 flaska
Garantiperiod
  • 24 månader från köpdatum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Orion ROSS Ultra påfyllningsbara pH/ATC-triodkombinationselektroder med en BNC och 8-stifts MiniDIN-kontakt och 1 meter kabel
Kontakttyper BNC (vattentät), 8-stifts Mini-DIN
Korsning Glasfiber
Material Epoxikropp
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ Kombination Ag/AgCl dubbel juction pH-elektrod, Mini-DIN-kontakt
Typ av fyllningslösning ROSS elektrod 3 M KCl fyllningslösning (kat. nr. 810007)
För användning med (utrustning) Orion Star Series-mätare
Intern referens ROSS
Isopotentiell punkt 7
pH relativ noggrannhet 0,03 pH för buffertar med automatisk temperaturkompensation
Precision 0.01
Exempel på kompatibilitet TRIS, sulfider eller proteiner
Garanti 2 år
Längd (metrisk) 120 mm
Längd (metrisk) kabel 1 m
Diameter (metrisk) 12 mm