Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Påfyllningsbar epoxikropp pH/ATC Triode™
Codice prodotto. 15532405
Cambia vista
Click to view available options
Kontakttyper:
Vattentät BNC
, RCA
BNC vattentät, RCA, 8-stifts Mini-DIN
Längd (metrisk) kabel:
1 m
Dimensione della confezione:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kontakttyper Längd (metrisk) kabel unitSize
15532405
Vattentät BNC
, RCA
1 m Varje
10206993 BNC vattentät, RCA, 8-stifts Mini-DIN 1 m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15532405 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 8157BNURCA
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Mät noggrant pH och temperatur tillsammans i bara en elektrod, med en inbyggd temperatursensor.
Thermo Scientific™ Påfyllningsbar Orion™ ROSS Ultra Triode™ 3-i-1 pH/automatisk temperaturkompensationselektroder kombinerar precisionen och svarshastigheten hos ROSS Ultra™ linje med en inbyggd ATC. Bäst lämpad för användning i starka syror/baser, pH> 12 eller pH< 2, mat& kosmetiska emulsioner, rent vatten och slam. Påfyllningsbar Orion™ ROSS Ultra™ Triodes™ kommer med två års garanti.
Mät pH och temperatur med en elektrod
Mät biologiska medier, läkemedel, livsmedel och mer med Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Påfyllningsbar pH/ATC Triode™ Kombinationselektroder. De är idealiska för alla tillämpningar där användningen av metalliska referenselektroder skulle kontaminera proverna. ROSS Ultraelektroder ger den bästa temperaturprestanda vid upprepade, varierande temperaturer av alla andra elektroder. De har stor stabilitet och drift och kommer med två års ersättningsgaranti.
Upprätthåll provets integritet, även i TRIS-buffertar; ROSS dubbla kopplingselektroder innehåller inget silver, som kan binda med biologiska prover. Med inbyggda temperatursensorer erbjuder dessa elektroder en bekväm lösning för dina rutinmässiga provmätningar.
Kompatibel med Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™ , Thermo Scientific™ Orion Star™ A, och Thermo Scientific™ Orion™ Dubbel Star™ meter, liksom Mettler Toledo™ pH-mätare.
Målmarknader:
  • Läkemedel/Biofarmaka
  • Livsmedelstillverkning
  • Akademisk/statlig
  • Miljö
Användningsområden:
  • Kvalitetskontroll
  • Forskning
  • Allmänt bruk
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Beskrivning Orion ROSS Ultra påfyllningsbara pH/ATC triodkombinationselektroder med BNC och RCA Kontakt och 1 meter kabel
Kontakttyper
Vattentät BNC
, RCA
Korsning Glasfiber
Material Epoxikropp
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ Kombination Ag/AgCl dubbel juction pH-elektrod, Mini-DIN-kontakt
Typ av fyllningslösning ROSS elektrod 3 M KCl fyllningslösning (kat. nr. 810007)
För användning med (utrustning) Mettler Toledo Fem och sju serier pH-mätare
Intern referens ROSS
Isopotentiell punkt 7
pH relativ noggrannhet 0,03 pH för buffertar med automatisk temperaturkompensation
Precision 0.01
Garanti 2 år
Längd (metrisk) 120 mm
Längd (metrisk) kabel 1 m
Diameter (metrisk) 12 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.