Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Star Series RS232 Printer and Computer Cable Set
Descripción
Connect your computer and printer to a meter using the Thermo Scientific™ Orion™ Star Series RS232 Printer and Computer Cable Set. These cables are designed for use with Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star meters, Thermo Scientific™ Orion™ Star A series meters (Star A320, Star A220 and Star A210 series) and legacy Orion™ Star and Star Plus meters.
Especificaciones
Especificaciones
| Beskrivning | Orion Star series RS232 printer and computer cable set |
| Typ | Mätarens gränssnittskabel |
| Inkluderar | One RS232 printer interface cable (2.5mm RS232 meter connector and 25 pin RS232 printer connector) and one RS232 computer interface cable (2.5mm RS232 meter connector and 9 pin RS232 computer connector) |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.