Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Star Series RS232 skrivardatorkabel
Produktkod. 10772304
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsstorlek
10772304 Varje
1 options
Produktkod. 10772304 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 1010053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00 SEK
    513.00 SEK / Paket med 1
    Save 22.00 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Anslut din dator till en Versa Star, Star A200 eller Star A300 seriemätare med hjälp av Thermo Scientific™ Orion™ Star Series RS232 datorkabel.
Anslut din dator till en mätare med hjälp av Thermo Scientific™ Orion™ Star Series RS232 datorkabel. Denna kabel är designad för användning med Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjärnmätare, Thermo Scientific™ Orion™ Star A-seriens mätare (Star A320, Star A220 och Star A210-serien) och äldre Orion™ Star och Star Plus mätare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Orion Star serie RS232 datorkabel
Typ Mätarens gränssnittskabel
Inkluderar RS232-datorgränssnittskabel (2,5 mm RS232-meterkontakt och 9-stifts RS232-datorkontakt)
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.