Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Star Series RS232 till USB Kabeladapter
Produktkod. 11742637
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsstorlek
11742637 Varje
1 options
Produktkod. 11742637 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 1010005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1535.00 SEK
    1486.66 SEK / Paket med 1
    Save 48.34 SEK
    3% Av
I lager
Anslut a USB port till RS232-porten på din mätare med hjälp av Thermo Scientific™ Orion™ Star Series RS232 till USB Kabeladapter.
Anslut a USB port till RS232-porten på din mätare med hjälp av Thermo Scientific™ Orion™ Star Series RS232 till USB Kabeladapter. Denna adapter tillåter gränssnitt mellan en USB anslutning och Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjärnmätare, Thermo Scientific™ Orion™ Star A-serien (Star A320, Star A220 och Star A210-serien) mätare och äldre Orion™ Star och Star Plus mätare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Orion Star serie RS232 till USB adapterkabel
Typ Mätarens gränssnittskabel
Inkluderar RS232 till USB datorgränssnittsadapter och kabel (2,5 mm RS232 meter kontakt och USB datorkontakt)
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.