Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Single Junction Glass Bodied Combination Silver Billet Electrode
Click to view available options
Typ:
Halvcellselektrod
Kombinationselektrod
Dimensione della confezione:
Varje
Descrizione
Thermo Scientific™ Orion™ Silver Billet Electrodes allow for an accurate determination of potentiometric halides. These electrodes are a combination of a silver billet-indicating electrode, along with a silver billet half-cell.
- Finns med kombinationselektrod och halvcellselektrodfunktion
- Koncentrationsområde: slutpunktsindikator
- Temperaturområde: 0° till 80 °C
- Intern ref: Ag/AgCl
- Mått: 120x 12 mm
Specifica
Specifica
| Beskrivning | Silver kombinationskonstruktion m/keramisk koppling |
| Diameter (metrisk) kropp | 12 mm |
| Intern referens | Ag/AgCl |
| Korsning | Keramisk |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Material | Silver Billet |
| För användning med (utrustning) | Orion-instrument som utför potentiometriska halogenidbestämningar |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 80 °C |
| Typ | Kombinationselektrod |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto