Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Silver/sulfidjonselektiva elektroder
Produktkod. 10374521
Kontakttyper:
BNC, vattentät
Fast 1,2 m BNC-kabel
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10374521
Brand: Thermo Scientific™ 9616BNWP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå snabba, exakta och kostnadseffektiva silver- och sulfidjonmätningar med dubbelelektrodteknologi. Perfekt för titrering av lågnivåcyanid och halogenid.
Gör snabba, enkla, noggranna och ekonomiska mätningar av silver- och sulfidjoner i vattenlösningar med Thermo Scientific™ Orion™ Silver/sulfidelektroder. Dessa elektroder har dubbla elektrodmätande silver- och sulfidjoner i vattenlösningar och utför låga cyanid- och halidtitreringar.
  • Referens- och avkänningselektroderna är inbyggda i en elektrod.
  • Den inbyggda Thermo Scientific™ Sure-Flow™ referensövergång förhindrar igensättning av elektroderna och ger snabba och stabila avläsningar.
  • Finns med vattentät BNC-, BNC- och skruvlockskontakt, och kan användas på vilken ISE-mätare som helst med BNC-anslutning.
  • Den fritt strömmande vätskeövergången säkerställer stabila, driftfria potentialer.
  • BNWP-kontakt ger en vattentät och säker anslutning när den används med de nya Orion Star Series-mätarna.
  • Måste användas med referenselektroden med dubbla korsningar.
Innehåller:
Vattentäta BNC- och BNC-elektroder har 1m kablar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper BNC, vattentät
Beskrivning Ionplus Sure-Flow solid state-kombination med WPBNC
Drift driftfria potentialer
Korsning Klart flöde
Längd (metrisk) kabel 1M
För användning med (utrustning) ISE-mätare
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
Typ Kombination ISE