Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Silver/sulfidjonselektiva elektroder
Produktkod. 10664921
Change view
Kontakttyper:
BNC, vattentät
Fast 1,2 m BNC-kabel
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper unitSize
10664921 Fast 1,2 m BNC-kabel Varje
10374521 BNC, vattentät Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10664921 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 9416BN
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå snabba, exakta och kostnadseffektiva silver- och sulfidjonmätningar med dubbelelektrodteknologi. Perfekt för titrering av lågnivåcyanid och halogenid.
Gör snabba, enkla, noggranna och ekonomiska mätningar av silver- och sulfidjoner i vattenlösningar med Thermo Scientific™ Orion™ Silver/sulfidelektroder. Dessa elektroder har dubbla elektrodmätande silver- och sulfidjoner i vattenlösningar och utför låga cyanid- och halidtitreringar.
  • Referens- och avkänningselektroderna är inbyggda i en elektrod.
  • Den inbyggda Thermo Scientific™ Sure-Flow™ referensövergång förhindrar igensättning av elektroderna och ger snabba och stabila avläsningar.
  • Finns med vattentät BNC-, BNC- och skruvlockskontakt, och kan användas på vilken ISE-mätare som helst med BNC-anslutning.
  • Den fritt strömmande vätskeövergången säkerställer stabila, driftfria potentialer.
  • BNWP-kontakt ger en vattentät och säker anslutning när den används med de nya Orion Star Series-mätarna.
  • Måste användas med referenselektroden med dubbla korsningar.
Innehåller:
Vattentäta BNC- och BNC-elektroder har 1m kablar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper Fast 1,2 m BNC-kabel
Beskrivning Solid state halvcell med BNC-kontakt
Drift driftfria potentialer
Korsning Sure-flow
Längd (engelska) Kabel 3 ft.
Längd (metrisk) kabel 1 m
För användning med (utrustning) ISE-mätare
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
Typ Halvcellsjonselektiv elektrod, BNC-kontakt