Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Natriumjonselektiva elektroder
Produktkod. 10384141
Change view
Kontakttyper:
BNC, vattentät
Fast 1,2 m BNC-kabel
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper unitSize
10384141 BNC, vattentät Varje
10451213 Fast 1,2 m BNC-kabel Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10384141 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 8611BNWP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mät natriumjoner i vattenlösning snabbt, exakt och ekonomiskt.
Mät natrium i vattenlösningar snabbt, exakt och ekonomiskt med Thermo Scientific™ Orion™ Natriumelektroder. Ett unikt redox internt system med en Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ elektrod ger snabbare svar och större stabilitet och noggrannhet än konventionella natriumelektroder.
Natriumelektroden används vanligtvis för att mäta prover som mat, dryck och djurfoder.
Funktioner
  • 8611BNWP är en kombinationselektrod med en Sure-Flow™ koppling som möjliggör enkel rengöring. När konventionella elektrodövergångar täpps till kan Sure-Flow-övergången öppnas och spolas ren genom att helt enkelt trycka på locket. 8411BN är en halvcellssensor som kräver ROSS referenselektrod, kat. nr 800300 eller ROSS Ultrareferenselektrod, kat. nr 800500U för att fungera.
Lösningar som krävs:
  • Standarder
    • 941706 0,1 M NaCl natrium standardlösning, 475 ml flaska
    • 841108 1000 ppm natriumstandardlösning, 475 ml flaska
    • 941107 100 ppm natriumstandardlösning, 475 ml flaska
    • 941105 10 ppm natriumstandardlösning, 475 ml flaska
  • Kända standarder tillägg
    • 841109 Natrium känd tillsatsstandard, 1000 ppm med ISA, 475 ml flaska
    • 650700 Natrium känd tillsatsstandard, 1 M med ISA, 475 ml flaska
  • ISA
    • 841111 Sodium ISA, 475 ml flaska
  • Elektrodfyllningslösning
    • 900010 ROSS natrium och referenselektrodfyllningslösning, 5 x 50 ml flaskor.
    • För regelbundna natriummätningar (> 10 -5 M eller 0,2 ppm)
    • 900012 ROSS natrium och referenselektrodfyllningslösning, 5 x 50 ml flaskor.
    • För mätningar av låg nivå av natrium (< 10 -5 M eller 0,2 ppm)
    • 841101 Natriumelektrodförvaringslösning, 475 ml flaska
  • Rekonditioneringslösning
    • 841113 Rekonditioneringslösning för natriumelektrod, 475 ml flaska
Artiklar som ingår med:
  • 841113 Rekonditioneringslösning för natriumelektrod, 475 ml flaska
  • 841111 Sodium ISA, 475 ml flaska
  • 841109 Natrium känd tillsatsstandard, 1000 ppm med ISA, 475 ml flaska
  • 841108 1000 ppm natriumstandardlösning, 475 ml flaska
  • 900010 ROSS natrium och referenselektrod. 60 ml 1 flaska
  • 841101 Natriumelektrodförvaringslösning, 475 ml flaska
Garantiperiod:
  • 12 månader från datum för köp av köparen eller 18 månader från datum för leverans från säljaren, beroende på vilket som inträffar tidigare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper BNC, vattentät
Beskrivning ROSS natriumkombinationselektrod
Diameter (engelska) Kropp 0,47 tum
Diameter (metrisk) kropp 12 mm
Typ av fyllningslösning 900010 för vanlig Na+ (> 10-5 M eller 0,2 ppm)
900012 för låg nivå Na+ (< 10-5 M eller 0,2 ppm)
Korsning Friflytande vätskeövergång säkerställer stabila, driftfria potentialer
Längd (engelska) 4,72 tum
Längd (engelska) Kabel 39,3 tum
Längd (metrisk) 120 mm
Längd (metrisk) kabel 1 M
Material Glas
Driftintervall (metriskt) Mättad till 10-6 M, mättad till 0,02 ppm
Temperatur (engelska) Drift 32 till 176 °F
För användning med (utrustning) ISE-mätare
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Mätområde
  • 1 x 10-6 M till mättad
  • 0,02 ppm till mättad
Parameter Natriumkombinationsjonselektiv elektrod
Påfyllningsbar Ja
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • SODIUM SPECIFIC ELECTRODE
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium chloride, ammonium hydroxide, triton X-100