Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Natriumjonselektiva elektroder
Beskrivning
Mät natrium i vattenlösningar snabbt, exakt och ekonomiskt med Thermo Scientific™ Orion™ Natriumelektroder. Ett unikt redox internt system med en Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ elektrod ger snabbare svar och större stabilitet och noggrannhet än konventionella natriumelektroder.
Natriumelektroden används vanligtvis för att mäta prover som mat, dryck och djurfoder.
Funktioner
- 8611BNWP är en kombinationselektrod med en Sure-Flow™ koppling som möjliggör enkel rengöring. När konventionella elektrodövergångar täpps till kan Sure-Flow-övergången öppnas och spolas ren genom att helt enkelt trycka på locket. 8411BN är en halvcellssensor som kräver ROSS referenselektrod, kat. nr 800300 eller ROSS Ultrareferenselektrod, kat. nr 800500U för att fungera.
Lösningar som krävs:
- Standarder
- 941706 0,1 M NaCl natrium standardlösning, 475 ml flaska
- 841108 1000 ppm natriumstandardlösning, 475 ml flaska
- 941107 100 ppm natriumstandardlösning, 475 ml flaska
- 941105 10 ppm natriumstandardlösning, 475 ml flaska
- Kända standarder tillägg
- 841109 Natrium känd tillsatsstandard, 1000 ppm med ISA, 475 ml flaska
- 650700 Natrium känd tillsatsstandard, 1 M med ISA, 475 ml flaska
- ISA
- 841111 Sodium ISA, 475 ml flaska
- Elektrodfyllningslösning
- 900010 ROSS natrium och referenselektrodfyllningslösning, 5 x 50 ml flaskor.
- För regelbundna natriummätningar (> 10-5 M eller 0,2 ppm)
- 900012 ROSS natrium och referenselektrodfyllningslösning, 5 x 50 ml flaskor.
- För mätningar av låg nivå av natrium (< 10-5M eller 0,2 ppm)
- 841101 Natriumelektrodförvaringslösning, 475 ml flaska
- Rekonditioneringslösning
- 841113 Rekonditioneringslösning för natriumelektrod, 475 ml flaska
Artiklar som ingår med:
- 841113 Rekonditioneringslösning för natriumelektrod, 475 ml flaska
- 841111 Sodium ISA, 475 ml flaska
- 841109 Natrium känd tillsatsstandard, 1000 ppm med ISA, 475 ml flaska
- 841108 1000 ppm natriumstandardlösning, 475 ml flaska
- 900010 ROSS natrium och referenselektrod. 60 ml 1 flaska
- 841101 Natriumelektrodförvaringslösning, 475 ml flaska
Garantiperiod:
- 12 månader från datum för köp av köparen eller 18 månader från datum för leverans från säljaren, beroende på vilket som inträffar tidigare.
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Mäter natrium i vattenlösning snabbt, exakt och ekonomiskt; Unikt redox internt system med ROSS™ elektrod ger snabbare svar, större stabilitet och noggrannhet än konventionella natriumelektroder |
| Kontakttyper | Fast 1,2 m BNC-kabel |
| Beskrivning | ROSS halvcells BNC Orion natriumelektrod |
| Diameter (engelska) Kropp | 0,47 tum |
| Diameter (metrisk) kropp | 13 mm |
| Typ av fyllningslösning | 900010 för vanlig Na+ (> 10-5 M eller 0,2 ppm) 900012 för låg nivå Na+ (< 10-5 M eller 0,2 ppm) |
| Intern referens | 800300 eller 800500U |
| Längd (engelska) | 4,72 tum |
| Längd (engelska) Kabel | 39,3 tum |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H315-Irriterar huden.,Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.,Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.,Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.,Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.,VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- P403-Förvaras på väl ventilerad plats.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .