Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Temperatursonder
Produktkod. 10050113
Change view
Kontakttyper:
2,5 mm phono-kontakt
8-stifts DIN
Mini-DIN
Phono-tips
Typ:
ATC-sond
Mikro-ATC-sond
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper Typ Förpackningsstorlek
10050113 Mini-DIN ATC-sond Varje
11762847 2,5 mm phono-kontakt ATC-sond Varje
10009140 8-stifts DIN ATC-sond Varje
10669542 Phono-tips ATC-sond Varje
10620004 Mini-DIN Mikro-ATC-sond Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10050113 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 927007MD
Beräknad leverans: 11-11-2026
Korrigera automatiskt pH-mätningar för variation i elektrodlutning på grund av temperaturförändringar.
Korrigera automatiskt pH-mätningar för variation i elektrodlutning på grund av temperaturförändringar med hjälp av Thermo Scientific™ Orion™ Automatisk temperaturkompensation (ATC) sonder i rostfritt stål.
Temperaturområde: 0° till 100 °C
Relativ noggrannhet: ±1 °C
pH-intervall: 0 till 14
Förvaring: Förvara i luften
Inkluderar: 1 m kabel
Observera: Kontakten måste vara kompatibel med mätaren du använder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ATC-sond med kropp i rostfritt stål
Noggrannhet ±2 °C
För användning med (utrustning) Orionstjärnan, Stjärna A, Versa Stjärnan
Material Rostfritt stål
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ ATC-sond
Diameter (metrisk) kropp 6 mm
Längd (metrisk) 120 mm
Temperatur (engelska) Drift 32°F till 212°F
Kontakttyper Mini-DIN
Förvaringskrav Förvara i luft