Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Temperatursonder
Kontakttyper:
2,5 mm Phono Jack för Russell Meters
8-stifts DIN (A+-serien)
MiniDIN (för Orion Star, Star A, Versa Stjärna)
Phono Tips (PerpHecT )
Typ:
ATC-sond
ATC-sond, glas
ATC-sond, spets i sainless stål, epoxikropp
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Korrigera automatiskt pH-mätningar för variation i elektrodlutning på grund av temperaturförändringar med hjälp av Thermo Scientific™ Orion™ Automatisk temperaturkompensation (ATC) sonder i rostfritt stål.
Temperaturområde: 0° till 100 °C
Relativ noggrannhet:± 1 °C
pH-intervall: 0 till 14
Förvaring: Förvaras i luft
Inkluderar: 1m kabel
Notera: Kontakten måste vara kompatibel med den mätare du använder.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | ATC-sond med kropp i rostfritt stål |
| Noggrannhet | ±2 °C |
| För användning med (utrustning) | PerpHecT pH Meter |
| Material | Rostfritt stål |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 100 °C |
| Typ | ATC-sond, glas |
| Diameter (metrisk) kropp | 6 mm |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Temperatur (engelska) Drift | 32°F till 212°F |
| Kontakttyper | Phono Tips (PerpHecT ) |
| Visa mer |