Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Temperatursonder
Produktkod. 11762847
Change view
Kontakttyper:
2,5 mm phono-kontakt
8-stifts DIN
Mini-DIN
Phono-tips
Typ:
ATC-sond
Mikro-ATC-sond
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper Typ unitSize
11762847 2,5 mm phono-kontakt ATC-sond Varje
10009140 8-stifts DIN ATC-sond Varje
10669542 Phono-tips ATC-sond Varje
10050113 Mini-DIN ATC-sond Varje
10620004 Mini-DIN Mikro-ATC-sond Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11762847 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 917004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1030.00 SEK
    975.98 SEK / Paket med 1
    Save 54.02 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Korrigera automatiskt pH-mätningar för variation i elektrodlutning på grund av temperaturförändringar.
Korrigera automatiskt pH-mätningar för variation i elektrodlutning på grund av temperaturförändringar med hjälp av Thermo Scientific™ Orion™ Automatisk temperaturkompensation (ATC) sonder i rostfritt stål.
Temperaturområde: 0° till 100 °C
Relativ noggrannhet: ±1 °C
pH-intervall: 0 till 14
Förvaring: Förvara i luften
Inkluderar: 1 m kabel
Observera: Kontakten måste vara kompatibel med mätaren du använder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ATC-sond med kropp i rostfritt stål
Noggrannhet ±1 °C
För användning med (utrustning) Russell pH-mätare
Material Rostfritt stål
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ ATC-sond
Diameter (metrisk) kropp 3 mm
Längd (metrisk) 120 mm
Temperatur (engelska) Drift 32°F till 212°F
Kontakttyper 2,5 mm phono-kontakt
Förvaringskrav Förvara i luft