Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Temperatursonder
Produktkod. p-4529710
Kontakttyper:
2,5 mm Phono Jack för Russell Meters
8-stifts DIN (A+-serien)
MiniDIN (för Orion Star, Star A, Versa Stjärna)
Phono Tips (PerpHecT )
Typ:
ATC-sond
ATC-sond, glas
ATC-sond, spets i sainless stål, epoxikropp
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11762847
Brand: Thermo Scientific™ 917004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Korrigera automatiskt pH-mätningar för variation i elektrodlutning på grund av temperaturförändringar.
Korrigera automatiskt pH-mätningar för variation i elektrodlutning på grund av temperaturförändringar med hjälp av Thermo Scientific™ Orion™ Automatisk temperaturkompensation (ATC) sonder i rostfritt stål.
Temperaturområde: 0° till 100 °C
Relativ noggrannhet:± 1 °C
pH-intervall: 0 till 14
Förvaring: Förvaras i luft
Inkluderar: 1m kabel
Notera: Kontakten måste vara kompatibel med den mätare du använder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ATC-sond med kropp i rostfritt stål
Noggrannhet ±1 °C
För användning med (utrustning) Russell pH Meter
Material Rostfritt stål
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ ATC-sond, glas
Diameter (metrisk) kropp 3 mm
Längd (metrisk) 120 mm
Temperatur (engelska) Drift 32°F till 212°F
Kontakttyper 2,5 mm Phono Jack för Russell Meters
Förvaringskrav Förvara i luft