Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Star A Series Portable Meter Hard-sided Field Case
Produktkod. 11651489
:
Hardside Bärväska
Produktkod. 11651489
Brand: Thermo Scientific™ STARACS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd Thermo Scientific™ Orion™ Star A Series Portable Meter Hard-sided Field Case med Orion™ Star A bärbara mätare för att skydda, transportera och förvara utrustning i fält
Använd Thermo Scientific™ Orion™ Star A Series Portable Meter Hard-sided Field Case med Thermo Scientific™ Orion™ Star A-serien bärbara mätare (Star A320, Star A220 och Star A120-serien) för att skydda, transportera och förvara din utrustning i fält. Fältväska rymmer bärbar mätare i Star A-serien (med eller utan pansar), bärbara elektrodhållare, extra batterier, lösningar, pH-elektrod i förvaringshylsa, konduktivitetssond och löst syrgassond i förvaringshylsa. Elektroderna och sonderna kan förbli anslutna till mätaren medan den i höljet plus den interna separeringsdörren kan tas bort för kabelhantering.
Hårdsidig fältväska inkluderar kabelhanteringssystem för elektroder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Orion Star A serie hårdsidig fältväska
Typ Mätare tillbehör
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.