Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Star A Series Portable Meter Skyddsrustning
Beskrivning
Skydda din bärbara mätare med hjälp av Thermo Scientific™ Orion™ Star A Series Portable Meter Protective Armor för användning med Thermo Scientific™ Orion™ Star A-serien bärbara mätare (Star A320, Star A220 och Star A120-serien). Bärbar mätarrustning lägger till skydd runt mätarskärmen och inkluderar en hand- eller bältesrem som kan konverteras till inbyggt stativ, pH-elektrodhållare, konduktivitets- och DO-sondhållare och pH-elektrodförvaringshylsa.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Star A Protector Armor |
| Typ | Mätare tillbehör |
| Inkluderar | Orion Star A serie bärbar mätare skyddsrustning med handrem och inbyggt stativ, 810017 pH-elektrodförvaringshylsa, STARA-ESPH pH-elektrodhållare, STARA-ESCD konduktivitets- och syresensorhållare |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.