Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Star™ A111 Benchtop pH Meter
Beskrivning
Ta enkla, rutinmässiga pH-, mV- och temperaturmätningar med Thermo Scientific™ Orion Star™ A111 Bänk pH-mätare. Denna mätare är ett lättanvänt och budgetvänligt instrument för grundläggande pH-analys i labbet. Utför upp till en 3-punkts pH-kalibrering med enkel återställning av kalibreringspunkter och lutning. Navigera snabbt i inställningsmenyer och säkerställ konsekventa kalibreringar med den enkla tangentbordslayouten och textmeddelanden på skärmen. Använd medföljande elektrodstativ för säker provhantering och minskad skaderisk vid förvaring.
Funktioner
- Stor, informativ skärm visar tydligt huvudinformationen, inklusive pH- eller mV-avläsning, temperatur, mätarläge, kalibreringsinformation och strömkälla.
- Thermo Scientific™ AUTO-READ™ låser in den stabila avläsningen på din skärm och redo-indikatorn varnar när avläsningarna är stabila.
- Mätaren erbjuder upp till 3-punkts pH-kalibrering och automatisk igenkänning av USA/NIST och DIN-buffertar.
- Användning kan enkelt återkalla kalibreringslutningsdata för procedurkontroller.
- Icke-flyktigt minne rymmer upp till 50 datapunkter.
- Medföljande elektrodarm och nydesignad sondhållare gör det lättare att underhålla och placera sonder i prover.
- Anslut mätaren till nästan vilket eluttag som helst med den medföljande universella strömadaptern eller använd fyra AA-batterier (säljs separat) för att driva mätaren på likström.
- Det IP54-klassade höljet klarar stänk och kan väggmonteras om bordsutrymmet är problem.
Inkluderar:
Orion STAR: A111 pH-mätare för bänk, art.nr. STARA1110, inkluderar elektrodarm med omdesignad hållare och universell strömadapter
Orion STAR : A111 pH-mätare för bänkskivor, artikelnr. STARA1115, innehåller 9157BNUMD Orion Triode™ 3-i-1 pH/ATC-sond; Lösningssats (60 ml vardera av pH 4, 7 och 10 buffertar; förvaringslösning och rengöringslösning); elektrodarm med omdesignad hållare och universell strömadapter
Orion STAR : A111 pH-mätare för bänkskivor, artikelnr. STARA1116, inkluderar GD9156BNWP Orion Green-elektrod; 927007MD ATC-sond i rostfritt stål; elektrodarm med omdesignad hållare och universell strömadapter
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Orion Star A111 standardsats för pH-mätare för bänkskiva med pH/ATC-elektrod för allmänt bruk |
| Inkluderar | Star A111 pH-mätare, 9157BNMD epoxikropp pH/ATC-elektrod, 916099 pH-buffertsats, elektrodstativ, 100-240V universell nätadapter |
| Noggrannhet (temperatur) | ±0,1 °C |
| Noggrannhet (mV) | ±0,2 eller± 0,05 %, vilket som är störst |
| Noggrannhet (pH) | ±0,01 |
| Information om datahantering | Internt datapunktsminne |
| Utgångar | Hold (Håll) |
| Mätlägen | pH, mV, Relativ mV med temperatur |
| Kalibrering | pH, relativ mV (RmV) och temperatur |
| Område (pH) | -2 till 16 |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.