Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Star™ A111 Benchtop pH Meter
Beskrivning
Ta enkla, rutinmässiga pH-, mV- och temperaturmätningar med Thermo Scientific™ Orion Star™ A111 Bänk pH-mätare. Denna mätare är ett lättanvänt och budgetvänligt instrument för grundläggande pH-analys i labbet. Utför upp till en 3-punkts pH-kalibrering med enkel återställning av kalibreringspunkter och lutning. Navigera snabbt i inställningsmenyer och säkerställ konsekventa kalibreringar med den enkla tangentbordslayouten och textmeddelanden på skärmen. Använd medföljande elektrodstativ för säker provhantering och minskad skaderisk vid förvaring.
Features:
- Large, informative screen clearly shows the main information, including pH or mV reading, temperature, meter mode, calibration information and power source.
- Thermo Scientific™ AUTO-READ™ locks in the stable reading on your screen and ready indicator alerts when readings are stable.
- Meter offers up to 3 point pH calibration and automatic recognition of USA/NIST and DIN buffers.
- Use can easily recall calibration slope data for procedure checks.
- Nonvolatile memory holds up to 50 data points.
- Included electrode arm and newly designed probe holder make it easier to maintain and place probes into samples.
- Plug the meter into almost any power outlet with the included universal power adapter or use four AA batteries (sold separately) to run the meter on DC power.
- The IP54-rated housing can handle splashes and can be wall-mounted if table space is a problem.
Includes:
Orion STAR: A111 Benchtop pH Meter, Part no. STARA1110, includes electrode arm with redesigned holder and universal power adapter
Orion STAR: A111 Benchtop pH Meter Kit, Part no. STARA1115, includes 9157BNUMD Orion Triode™ 3-in-1 pH/ATC probe; Solution kit (60mL each of pH 4, 7 and 10 buffers; storage solution and cleaning solution); electrode arm with redesigned holder and universal power adapter
Orion STAR: A111 Benchtop pH Meter Kit, Part no. STARA1116, includes GD9156BNWP Orion Green electrode; 927007MD Stainless Steel ATC Probe; electrode arm with redesigned holder and universal power adapter
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Orion Star A111 benchtop pH meter bio kit with TRIS-compatible double junction pH electrode and ATC probe |
| Inkluderar | Star A111 pH meter, GD9156BNWP Double Junction pH electrode, 927007MD stainless steel ATC probe, electrode stand, 100-240V universal power adapter |
| Noggrannhet (temperatur) | ±0.1°C |
| Noggrannhet (mV) | ±0.2 or ±0.05%, whichever is greater |
| Noggrannhet (pH) | ±0.01 |
| Information om datahantering | Internal Data Point Memory |
| Utgångar | None |
| Mätlägen | pH, mV, Relative mV with Temperature |
| Kalibrering | pH, relative mV (RmV) and temperature |
| Område (pH) | -2 to 16 |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.