Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Star™ A121 Bärbar pH-mätare
Beskrivning
Ta enkla, rutinmässiga pH-, mV- och temperaturmätningar med Thermo Scientific™ Orion Star™ A121 Bärbar pH-mätare. Denna mätare är ett lättanvänt och budgetvänligt instrument för grundläggande pH-analys i fält. Utför upp till en 3-punkts pH-kalibrering med enkel återställning av kalibreringspunkter och lutning. Navigera snabbt i inställningsmenyer och säkerställ konsekventa kalibreringar med den enkla tangentbordslayouten och textmeddelanden på skärmen. Denna vattentäta mätare har ett IP67-klassat hölje för robust skydd i utomhusmiljöer.
Thermo Scientific Orion Star A121 bärbara pH-mätare är en enkel, ekonomisk lösning för din rutinmässiga utomhusprovanalys. Våra grundläggande Orion Star A121 pH-mätare är designade för att leverera mätningar som du kan lita på till ett överkomligt pris, med en betonad mätnyckel, valbara läslägen och mätstabilitetsindikator.
- Mät pH, mV eller relativ mV med temperaturen
- Utför upp till en 3-punkts pH-kalibrering med automatisk buffertigenkänning eller manuell buffertinmatning
- Förenklad, lättläst display visar huvudmätning med temperatur, stabilitetsindikator och elektrodkonditionsikon
- Användarvänlig drift med grundläggande kalibreringstextuppmaningar
- Hämta enkelt kalibreringsdata för procedurkontroller
- Icke-flyktigt minne bevarar 50 punkters interna dataloggar och mätarinställningar, även vid strömavbrott
- Flexibla strömalternativ med AA-batterier eller valfri universell strömadapter
- IP67-klassat hölje är vattentätt för robust fältdrift
- Mätarsatser inkluderar hårdsidigt fältfodral och skyddande mätarpansar med elektrodhållare, justerbar handleds-/bältesrem och inbyggt mätarstativ
- Mätare är certifierade enligt CE, TUV 3-i-1 och FCC klass A
- 3 års ersättningsgaranti
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Orion Star A121 bärbar pH-mätare |
| Inkluderar | Star A121 pH-mätare, 4 AA-batterier |
| Noggrannhet (temperatur) | ±0,1 °C |
| Noggrannhet (mV) | ±0,2 eller± 0,05 %, vilket som är störst |
| Noggrannhet (pH) | ±0,01 |
| Information om datahantering | Internt datapunktsminne |
| Utgångar | Hold (Håll) |
| Mätlägen | pH, mV, Relativ mV med temperatur |
| Kalibrering | pH, relativ mV (RmV) och temperatur |
| Område (pH) | -2 till 16 |
| Visa mer |