Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Star™ A121 Bärbar pH-mätare
BIOPHARMA
Produktkod. p-4529663
Typ:
Bärbar pH-mätare
Bärbar pH-mätare standardkit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11601449
Brand: Thermo Scientific™ STARA1210
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gör enkla pH- och temperaturmätningar med vår bärbara pH-mätare med enkel användning för grundläggande fälttester.
Ta enkla, rutinmässiga pH-, mV- och temperaturmätningar med Thermo Scientific™ Orion Star™ A121 Bärbar pH-mätare. Denna mätare är ett lättanvänt och budgetvänligt instrument för grundläggande pH-analys i fält. Utför upp till en 3-punkts pH-kalibrering med enkel återställning av kalibreringspunkter och lutning. Navigera snabbt i inställningsmenyer och säkerställ konsekventa kalibreringar med den enkla tangentbordslayouten och textmeddelanden på skärmen. Denna vattentäta mätare har ett IP67-klassat hölje för robust skydd i utomhusmiljöer.
Thermo Scientific Orion Star A121 bärbara pH-mätare är en enkel, ekonomisk lösning för din rutinmässiga utomhusprovanalys. Våra grundläggande Orion Star A121 pH-mätare är designade för att leverera mätningar som du kan lita på till ett överkomligt pris, med en betonad mätnyckel, valbara läslägen och mätstabilitetsindikator.
  • Mät pH, mV eller relativ mV med temperaturen
  • Utför upp till en 3-punkts pH-kalibrering med automatisk buffertigenkänning eller manuell buffertinmatning
  • Förenklad, lättläst display visar huvudmätning med temperatur, stabilitetsindikator och elektrodkonditionsikon
  • Användarvänlig drift med grundläggande kalibreringstextuppmaningar
  • Hämta enkelt kalibreringsdata för procedurkontroller
  • Icke-flyktigt minne bevarar 50 punkters interna dataloggar och mätarinställningar, även vid strömavbrott
  • Flexibla strömalternativ med AA-batterier eller valfri universell strömadapter
  • IP67-klassat hölje är vattentätt för robust fältdrift
  • Mätarsatser inkluderar hårdsidigt fältfodral och skyddande mätarpansar med elektrodhållare, justerbar handleds-/bältesrem och inbyggt mätarstativ
  • Mätare är certifierade enligt CE, TUV 3-i-1 och FCC klass A
  • 3 års ersättningsgaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Orion Star A121 bärbar pH-mätare
Inkluderar Star A121 pH-mätare, 4 AA-batterier
Noggrannhet (temperatur) ±0,1 °C
Noggrannhet (mV) ±0,2 eller± 0,05 %, vilket som är störst
Noggrannhet (pH) ±0,01
Information om datahantering Internt datapunktsminne
Utgångar Hold (Håll)
Mätlägen pH, mV, Relativ mV med temperatur
Kalibrering pH, relativ mV (RmV) och temperatur
Område (pH) -2 till 16
Upplösning (pH) 0.01, 0.1
Räckvidd (mV) ±1600,0
Upplösning (mV) 0.1mV
Kalibreringspunkter 1 till 3
Temperaturområde (metriskt) -5 °C till +105 °C
Temperaturområde (engelska) 22,0 °F till 221,0 °F
Upplösning (temperatur) 0,1 °C, 0,1 °F
Temperaturval Manuell eller automatisk med ATC-temperatursond
Kalibrering av temperatursond 1-punkts temperaturförskjutningskalibrering
Visningstyp LCD
Minne Icke-flyktigt minne bevarar logg och inställningar
Datapunkter 50
Loggfunktionstyp Automatisk med Auto-Read Mätläge, manuell med nod för kontinuerlig mätning
Ingångar BNC (pH- eller ORP-elektrod), 8-stifts MiniDIN (ATC-temperatursond)
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
IP-betyg IP67
AC-adapter Universell 50–60 Hz, 100–240 V AC stömadapter (sälj separat, kat.nr 1010003)
Mått (L x B x H) 24 cm x 10 cm x 6,5 cm (9,5 tum x 3,9 tum x 2,6 tum)
Vikt (metrisk) 0.5 kg
Vikt (engelska) 2 lb.
Garanti 3 års metergaranti
Knappsats Enkelt med markerad mätknapp, bläddrings- och genvägsknappar
Modell Orion Star A121 Bärbar pH/mV/RmV/Temperaturmätare
Strömförsörjning 4 AA-batterier (ingår) eller universell strömadapter (säljs separat)
Sondtyp pH-elektrod, ORP-elektrod, ATC-temperatursond (köps separat)
Språk Engelska
Räckvidd (Relativ mV) ±1999,9mV
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Isopotentiell punkt 7.00pH
Stabilitet Smart Stability och Smart Averaging
Temperatur (engelska) Drift 41 °F till 113 °F (omgivningstemperatur)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 45 °C (omgivningstemperatur)
Kanaler 1
Batterityp 4 x AA
Typ Bärbar pH-mätare
Batteritid 2000 hr.