Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Star™ A122 Bärbar konduktivitetsmätare
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning
Ta enkla, rutinmässiga ledningsförmåga, totala lösta fasta ämnen (TDS) och temperaturmätningar med Thermo Scientific™ Orion Star™ A122 Bärbar konduktivitetsmätare. Detta instrument, avsett för grundläggande konduktivitetsanalys i fält, är lätt att använda och budgetvänligt. Erhåll temperaturkompenserade avläsningar med linjärt alternativ med °20 C eller 25 °C referenstemperaturer. Navigera snabbt i inställningsmenyer och säkerställ konsekventa kalibreringar med den enkla tangentbordslayouten och textmeddelanden på skärmen. Denna vattentäta mätare har ett IP67-klassat hölje för robust skydd i utomhusmiljöer.
Thermo Scientific Orion Star A122 portabla ledningsledningsmätare är en enkel och ekonomisk lösning för din rutinmässiga utomhusprovanalys. Med en framhävda mättangent, valbara läslägen och mätstabilitetsindikator är våra grundläggande Orion Star A122-ledningsmätare utformade för att leverera mätningar du kan lita på till ett överkomligt pris.
- Mät ledningsförmåga eller TDS med temperatur
- Utför en enpunkts automatisk eller manuell kalibrering
- Auto-intervallande ledningsförmågasvärden ger konsekventa avläsningar över hela mätområdet
- Använd linjär temperaturkompensation med referenstemperaturer på 20 °C eller 25 °C
- Förenklad, lättläst display visar huvudmätning med temperatur-, stabilitetsindikator och elektrodstatusikon
- Användarvänlig funktion med grundläggande kalibreringstextpromptar
- Enkelt att återkalla kalibreringsdata för procedurkontroller
- Icke-flyktigt minne bevarar 50-punkts intern datalogg och mätarinställningar, även vid strömbortfall
- Flexibla strömalternativ med AA-batterier eller valfri universell strömadapter
- IP67-klassat hölje är vattentätt för robust fältdrift
- Mätarsatser inkluderar hårdsidigt fältfodral och skyddande mätarpansar med elektrodhållare, justerbar handleds-/bältesrem och inbyggt mätarstativ
- Mätarna erbjuder CE-, TUV 3-i-1- och FCC Class A-certifieringar samt 3 års ersättningsgaranti
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Orion Star A122 ledningsförmåga/TDS bärbar mätare |
| Inkluderar | Star A122 konduktivitetsmätare, 4 AA-batterier, litteratur-CD, tryckt snabbstartsguide och mätartestcertifikat |
| Noggrannhet (konduktivitet) | 0,5 % av läsningen± 1 siffra |
| Utgångar | Hold (Håll) |
| Mätlägen | Konduktivitet, TDS med temperatur |
| Kompatibla prober | 2-cells eller 4-cells konduktivitetssensorer med inbyggd temperatur |
| Cell konstant | 0,001 till 10 cm-1 |
| Kalibrering | Konduktivitet och temperatur |
| Kalibreringspunkter (konduktivitet) | 1 |
| Räckvidd (ledningsförmåga) | 0,01μ S/cm till 200,0 mS/cm |
| Visa mer |