Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Star™ A122 Bärbar konduktivitetsmätare
BIOPHARMA
Produktkod. 11631449 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Sondtyp:
2-cells ledningsledningssensor
Ej inkluderad
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sondtyp Förpackningsstorlek
11631449 2-cells ledningsledningssensor -
11621449 Ej inkluderad Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11631449 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer STARA1225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12280.00 SEK
    11915.98 SEK / Paket med 1
    Save 364.02 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Ta enkla konduktivitets-, TDS- och temperaturmätningar med denna bärbara konduktivitetsmätare med enkel användning för grundläggande fälttester.
Ta enkla, rutinmässiga ledningsförmåga, totala lösta fasta ämnen (TDS) och temperaturmätningar med Thermo Scientific™ Orion Star™ A122 Bärbar konduktivitetsmätare. Detta instrument, avsett för grundläggande konduktivitetsanalys i fält, är lätt att använda och budgetvänligt. Erhåll temperaturkompenserade avläsningar med linjärt alternativ med °20 C eller 25 °C referenstemperaturer. Navigera snabbt i inställningsmenyer och säkerställ konsekventa kalibreringar med den enkla tangentbordslayouten och textmeddelanden på skärmen. Denna vattentäta mätare har ett IP67-klassat hölje för robust skydd i utomhusmiljöer.
Thermo Scientific Orion Star A122 portabla ledningsledningsmätare är en enkel och ekonomisk lösning för din rutinmässiga utomhusprovanalys. Med en framhävda mättangent, valbara läslägen och mätstabilitetsindikator är våra grundläggande Orion Star A122-ledningsmätare utformade för att leverera mätningar du kan lita på till ett överkomligt pris.
  • Mät ledningsförmåga eller TDS med temperatur
  • Utför en enpunkts automatisk eller manuell kalibrering
  • Auto-intervallande ledningsförmågasvärden ger konsekventa avläsningar över hela mätområdet
  • Använd linjär temperaturkompensation med referenstemperaturer på 20 °C eller 25 °C
  • Förenklad, lättläst display visar huvudmätning med temperatur-, stabilitetsindikator och elektrodstatusikon
  • Användarvänlig funktion med grundläggande kalibreringstextpromptar
  • Enkelt att återkalla kalibreringsdata för procedurkontroller
  • Icke-flyktigt minne bevarar 50-punkts intern datalogg och mätarinställningar, även vid strömbortfall
  • Flexibla strömalternativ med AA-batterier eller valfri universell strömadapter
  • IP67-klassat hölje är vattentätt för robust fältdrift
  • Mätarsatser inkluderar hårdsidigt fältfodral och skyddande mätarpansar med elektrodhållare, justerbar handleds-/bältesrem och inbyggt mätarstativ
  • Mätarna erbjuder CE-, TUV 3-i-1- och FCC Class A-certifieringar samt 3 års ersättningsgaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Orion Star A122 konduktivitet/TDS bärbar mätarsats med 2-cells konduktivitetssensor, lösningar, mätarpansar och fältväska
Inkluderar Star A122 konduktivitetsmätare, 011050MD Orion 2-cells konduktivitetssensor, 011007 Orion 1413 μS konduktivitetsstandard, skyddsmätarskydd, hårdsidigt fältfodral, 4 AA-batterier, litteratur-CD, tryckt snabbstartsguide och mätartestcertifikat
Noggrannhet (konduktivitet) 0,5 % av läsningen± 1 siffra
Utgångar Hold (Håll)
Mätlägen Konduktivitet, TDS med temperatur
Kompatibla prober 2-cells eller 4-cells konduktivitetssensorer med inbyggd temperatur
Cell konstant 0,001 till 10 cm-1
Kalibrering Konduktivitet och temperatur
Kalibreringspunkter (konduktivitet) 1
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,01μ S/cm till 200,0 mS/cm
Upplösning (konduktivitet) 0,01μ S minimum, automatiskt sträcker sig upp till 3 signifikanta siffror
Temperaturkompensation Linjär
Temperatur (metrisk) referens 20, 25 °C
Räckvidd (TDS) 1 till 19 999 mg/L
Upplösning (TDS) 1 mg/L
Noggrannhet (TDS) 0,5 % av läsningen± 1 siffra
TDS-faktorintervall Linjär (0,02 till 9,99)
Temperaturområde (metriskt) -5 °C till +105 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Noggrannhet (temperatur) ±0,1 °C
Temperaturval Manuell eller automatisk med ATC-temperatursond
Kalibrering av temperatursond 1-punkts temperaturförskjutningskalibrering
Visningstyp LCD
Minne Icke-flyktigt minne bevarar logg och inställningar
Datapunkter 50
Loggfunktionstyp Automat med Auto-Read mätläge, manuell med kontinuerligt mätläge
Information om datahantering Internt datapunktsminne
Ingångar 8-stifts MiniDIN (konduktivitetssensor med inbyggd temperatur)
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
IP-betyg IP67
AC-adapter Universell 50–60 Hz, 100–240 V AC stömadapter (sälj separat, kat.nr 1010003)
Mått (L x B x H) 24 x 10 x 6,5 cm (9,5 x 3,9 x 2,6 tum)
Vikt (metrisk) 0.5 kg
Vikt (engelska) 2 lb.
Garanti 3 års mätare
Sondtyp 2-cells ledningsledningssensor
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Modell Orion Star A122 ledningsförmåga/TDS/temperatur bärbar mätare
Strömförsörjning 4 AA-batterier (ingår) eller universell strömadapter (säljs separat)
Stabilitet Smart Stability och Smart Averaging
Knappsats Enkelt med markerad mätknapp, bläddrings- och genvägsknappar
Språk Engelska
Temperatur (engelska) Drift 41 °F till 113 °F (omgivningstemperatur)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 45 °C (omgivningstemperatur)
Kanaler 1
Typ Portable Conductivity Meter
Batterityp 4 x AA (ingår)
Batteritid 2000 hr.