Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Star™ A122 Bärbar konduktivitetsmätare
BIOPHARMA
Produktkod. p-4529307 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Sondtyp:
Konduktivitetssensor (köps separat)
Konduktivitetssensor, omrörarsond (inkluderar 013016MD Orion rent vatten 2-cells konduktivitetssensor)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11621449
Brand: Thermo Scientific™ STARA1220
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ta enkla konduktivitets-, TDS- och temperaturmätningar med denna bärbara konduktivitetsmätare med enkel användning för grundläggande fälttester.
Ta enkla, rutinmässiga ledningsförmåga, totala lösta fasta ämnen (TDS) och temperaturmätningar med Thermo Scientific™ Orion Star™ A122 Bärbar konduktivitetsmätare. Detta instrument, avsett för grundläggande konduktivitetsanalys i fält, är lätt att använda och budgetvänligt. Erhåll temperaturkompenserade avläsningar med linjärt alternativ med °20 C eller 25 °C referenstemperaturer. Navigera snabbt i inställningsmenyer och säkerställ konsekventa kalibreringar med den enkla tangentbordslayouten och textmeddelanden på skärmen. Denna vattentäta mätare har ett IP67-klassat hölje för robust skydd i utomhusmiljöer.
Thermo Scientific Orion Star A122 bärbara konduktivitetsmätare är en enkel, ekonomisk lösning för din rutinmässiga utomhusprovanalys. Med en betonad mätnyckel, valbara läslägen och mätstabilitetsindikator, är våra grundläggande Orion Star A122 konduktivitetsmätare designade för att leverera mätningar som du kan lita på till ett överkomligt pris.
  • Mät konduktivitet eller TDS med temperatur
  • Utför en enpunkts automatisk eller manuell kalibrering
  • Konduktivitetsvärden för automatiskt avstånd ger konsekventa avläsningar över hela mätområdet
  • Använd linjär temperaturkompensation med 20 °C eller 25 °C referenstemperaturer
  • Förenklad, lättläst display visar huvudmätning med temperatur, stabilitetsindikator och elektrodkonditionsikon
  • Användarvänlig drift med grundläggande kalibreringstextuppmaningar
  • Hämta enkelt kalibreringsdata för procedurkontroller
  • Icke-flyktigt minne bevarar 50 punkters interna dataloggar och mätarinställningar, även vid strömavbrott
  • Flexibla strömalternativ med AA-batterier eller valfri universell strömadapter
  • IP67-klassat hölje är vattentätt för robust fältdrift
  • Mätarsatser inkluderar hårdsidigt fältfodral och skyddande mätarpansar med elektrodhållare, justerbar handleds-/bältesrem och inbyggt mätarstativ
  • Mätare erbjuder CE-, TUV 3-i-1- och FCC klass A-certifieringar och 3 års ersättningsgaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Orion Star A122 ledningsförmåga/TDS bärbar mätare
Inkluderar Star A122 konduktivitetsmätare, 4 AA-batterier, litteratur-CD, tryckt snabbstartsguide och mätartestcertifikat
Noggrannhet (konduktivitet) 0,5 % av läsningen± 1 siffra
Utgångar Hold (Håll)
Mätlägen Konduktivitet, TDS med temperatur
Kompatibla prober 2-cells eller 4-cells konduktivitetssensorer med inbyggd temperatur
Cell konstant 0,001 till 10 cm-1
Kalibrering Konduktivitet och temperatur
Kalibreringspunkter (konduktivitet) 1
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,01μ S/cm till 200,0 mS/cm
Upplösning (konduktivitet) 0,01μ S minimum, automatiskt sträcker sig upp till 3 signifikanta siffror
Temperaturkompensation Linjär
Temperatur (metrisk) referens 20, 25 °C
Räckvidd (TDS) 1 till 19 999 mg/L
Upplösning (TDS) 1 mg/L
Noggrannhet (TDS) 0,5 % av läsningen± 1 siffra
TDS-faktorintervall Linjär (0,02 till 9,99)
Temperaturområde (metriskt) -5 °C till +105 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Noggrannhet (temperatur) ±0,1 °C
Temperaturval Manuell eller automatisk med ATC-temperatursond
Kalibrering av temperatursond 1-punkts temperaturförskjutningskalibrering
Visningstyp LCD
Minne Icke-flyktigt minne bevarar logg och inställningar
Datapunkter 50
Loggfunktionstyp Automatisk dataloggning med Auto-Read mätläge; manuell dataloggning med kontinuerlig mätning
Information om datahantering Internt datapunktsminne
Ingångar 8-stifts MiniDIN (konduktivitetssensor med inbyggd temperatur)
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
IP-betyg IP67
AC-adapter Universell 50–60 Hz, 100–240 V AC stömadapter (sälj separat, kat.nr 1010003)
Mått (L x B x H) 24 x 10 x 6,5 cm (9,5 x 3,9 x 2,6 tum)
Vikt (metrisk) 0.5 kg
Vikt (engelska) 2 lb.
Garanti 3 års mätare
Sondtyp Konduktivitetssensor (köps separat)
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Modell Orion Star A122 ledningsförmåga/TDS/temperatur bärbar mätare
Strömförsörjning 4 AA-batterier (ingår) eller universell strömadapter (säljs separat)
Stabilitet Smart Stability och Smart Averaging
Knappsats Enkelt med markerad mätknapp, bläddrings- och genvägsknappar
Språk Engelska
Temperatur (engelska) Drift 41 °F till 113 °F (omgivningstemperatur)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 45 °C (omgivningstemperatur)
Kanaler 1
Batterityp 4 x AA (ingår)
Batteritid 2000 hr.