Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Star™ A123 Bärbar mätare för upplöst syre
BIOPHARMA
Produktkod. 15602057 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Sondtyp:
DO-sensor
DO-sensor, 3m kabel
Ej inkluderad
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sondtyp Förpackningsstorlek
15602057 DO-sensor, 3m kabel Varje
11641449 Ej inkluderad Varje
11651449 DO-sensor -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15602057 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer STARA1236
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17775.00 SEK
    17249.79 SEK / Paket med 1
    Save 525.21 SEK
    2% Av
Beräknad leverans: 11-11-2026
Ta enkla mätningar av löst syre och temperatur med denna bärbara mätare med enkel användning för grundläggande fälttester.
Ta enkla, rutinmässiga mätningar av löst syre och temperatur med Thermo Scientific™ Orion Star™ A123 Bärbar mätare för upplöst syre. Detta instrument är lätt att använda och budgetvänligt, designat för grundläggande analys av löst syre i fält. Kalibrera polarografiska DO-sonder med vattenmättad luft eller anpassat värde med Winkler-titrering. Navigera snabbt i inställningsmenyer och säkerställ konsekventa kalibreringar med den enkla tangentbordslayouten och textmeddelanden på skärmen. Använd det medföljande elektrodstället för att enkelt placera sensorer i prover och förenkla förvaringen.
Thermo Scientific Orion Star A123 bärbara mätare för upplöst syre är en enkel, ekonomisk lösning för din rutinmässiga utomhusprovanalys. Med en betonad mätnyckel, valbara läslägen och mätstabilitetsindikator är våra grundläggande Orion Star A123 mätare för löst syre designade för att leverera mätningar du kan lita på till ett överkomligt pris.
  • Mät löst syre i procent mättnad eller mg/L med temperatur med hjälp av polarografiska DO-sonder
  • Kalibrera med vattenmättad luft eller anpassat värde (Winkler titrering)
  • Kompensera automatiskt DO-avläsningar med hjälp av ATC-temperatur, manuell salthaltsinmatning och manuellt barometertryck
  • Förenklad, lättläst display visar huvudmätning med temperatur, stabilitetsindikator och elektrodkonditionsikon
  • Användarvänlig drift med grundläggande kalibreringstextuppmaningar
  • Hämta enkelt kalibreringsdata för procedurkontroller
  • Icke-flyktigt minne bevarar 50 punkters interna dataloggar och mätarinställningar, även vid strömavbrott
  • Flexibla strömalternativ med AA-batterier eller valfri universell strömadapter
  • IP67-klassat hölje är vattentätt för robust fältdrift
  • Mätarsatser inkluderar hårdsidigt fältfodral och skyddande mätarpansar med elektrodhållare, justerbar handleds-/bältesrem och inbyggt mätarstativ
  • Mätare erbjuder CE-, TUV 3-i-1- och FCC klass A-certifieringar och 3 års ersättningsgaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Orion Star A123 bärbar mätarsats för upplöst syre med polarografisk DO-sensor (3 meter kabel), underhållssats, mätarskydd och fältväska
Inkluderar Star A123 DO-mätare, 083010MD Orion polarografisk syresensor med 3 meter kabel, 080513 DO-underhållssats, skyddsmätare, hårdsidigt fältfodral, 4 AA-batterier, litteratur-CD, tryckt snabbstartsguide och mätartestcertifikat
Mätlägen Upplöst syre (% mättnad), Upplöst syre (mg/L med temperatur)
Sensortyper Polarografisk sensor för löst syre
Räckvidd (polarografisk DO) 0,00 till 20,00 mg/L
Procent mättnadsområde (polarografisk DO) 0,0 till 200,0 % mättnad
Upplösning (Polarografisk DO) 0.01, 0.1mg/L
Noggrannhet (Polarografisk DO) ±0,2 mg/l eller± 2 % av läsningen, beroende på vilket som är störst
Tryckområde 450 till 850 mmHg (manuell inmatning)
Kalibreringslägen Vattenmättad luft, manuell (Winkler titrering)
Temperaturområde (metriskt). 0,0 °C till 50,0 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Noggrannhet (temperatur) ±0,1 °C
Temperaturval Automatisk med ATC temperatursond
Kalibrering av temperatursond 1-punkts temperaturförskjutningskalibrering
Visningstyp LCD
Minne Icke-flyktigt minne bevarar logg och inställningar
Datapunkter 50
Loggfunktionstyp Automat med Auto-Read mätläge, manuell med kontinuerligt mätläge
Information om datahantering Internt datapunktsminne
Ingångar 9-stifts MiniDIN (polarografisk DO-sensor med inbyggd temperatur)
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
IP-betyg IP-67
AC-adapter Universell 50–60 Hz, 100–240 V AC stömadapter (sälj separat, kat.nr 1010003)
Mått (L x B x H) 24 cm x 10 cm x 6,5 cm (9,5 tum x 3,9 tum x 2,6 tum)
Vikt (metrisk) 0.5 kg
Vikt (engelska) 2 lb.
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Garanti 3 års metergaranti
Procent mättnadsområde Polarografisk DO 0,0 till 200,0 % mättnad
Knappsats Enkelt med markerad mätknapp, bläddrings- och genvägsknappar
Språk Engelska
Modell Orion Star A123 Löst syre Portabel mätare
Procent mättnadsupplösning (polarografisk DO) 0,1, 1 % mättnad
Procent mättnadsrelativ noggrannhet (polarografisk DO) ±2 % mättnad eller± 2 % av läsningen beroende på vilket som är störst
Strömförsörjning 4 AA-batterier (ingår) eller universell strömadapter (säljs separat)
Sondtyp DO-sensor, 3m kabel
Kanaler 1
Salinitetsfaktor 0 till 45 ppt, automatisk korrigering med manuell inmatning av provets salthalt
Stabilitet Smart Stability och Smart Averaging
Temperatur (engelska) Drift 41 °F till 113 °F (omgivningstemperatur)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 45 °C (omgivningstemperatur)
Batteritid 2000 timmar
Batterityp Fyra AA (ingår)
Typ DO-mätare med underhållskit
Barometrisk tryckkorrigering 450 till 850 mmHg, automatisk med manuell inmatning
Utgångar Hold (Håll)