Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Star™ A211 pH-mätare för bänk
BIOPHARMA
Produktkod. 11661449
Change view
Typ:
pH-mätare
pH-mätare TRIS-kit
pH-mätare för mat/dryck
pH-mätare för svåra prover
pH-mätare separat sensorkit
pH-mätare standardkit
pH-mätare, hållbar sensor, TRIS-kit
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ unitSize
11661449 pH-mätare Varje
15661717 pH-mätare för svåra prover Varje
16211432 pH-mätare standardkit Varje
15671717 pH-mätare separat sensorkit Varje
15681717 pH-mätare för mat/dryck Varje
11671449 pH-mätare TRIS-kit Varje
12923257 pH-mätare, hållbar sensor, TRIS-kit Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11661449 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer STARA2110
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Mät tillförlitligt pH, mV, ORP och temperatur med vår pH-mätare för bänk för avancerad laboratorieanalys och skrivar- eller datorgränssnitt.
Registrera noggranna och tillförlitliga pH-, mV-, ORP- och temperaturmätningar med Thermo Scientific™ Orion Star™ A211 pH-mätare för bänk. Denna mätare är idealisk för ett brett spektrum av tillämpningar och avancerad pH-analys i labbet. Utför upp till en 5-punkts pH-kalibrering, logga upp till 2000 datapunktsuppsättningar med tids-/datumstämpel och överför enkelt kalibrerings- och dataloggar via USB eller RS232 till en skrivare eller dator med gratis nedladdningsbar Orion Star™ Com programvara. Använd medföljande elektrodstativ för säker provhantering och minskad skaderisk vid förvaring.
Thermo Scientific Orion Star A211 pH-mätare för bänk är lättanvända, pålitliga laboratoriemätare med avancerade funktioner. Valbara läslägen och stabilitetsindikator ger dig flexibilitet och kontroll över tester. Alla kritiska data visas med dina mätningar inklusive temperatur, datum och tid, avläsningstyp, mätstabilitet, aktiv kalibreringsinformation och elektrodkonditionsikon. Kalibrerings- och installationsinstruktioner på skärmen kan visas på flera lokala språk med nya språk som läggs till genom programuppdateringar.
Navigeringen är snabb och enkel tack vare det omfattande tangentbordet med menyspecifika funktionstangenter, dubbla rullnings-/genvägstangenter samt ström-, mät-, loggvy- och omrörarknappar som säkerställer enkel drift. Alla inställningsmenyer finns samlade på en plats med direkt åtkomst via en genvägstangent, vilket möjliggör snabb åtkomst, utvärdering och ändring av mät- och instrumentinställningar.
  • Mät pH, mV, relativ mV eller ORP med temperatur
  • Utför upp till en 5-punkts pH-kalibrering med automatisk buffertigenkänning av NIST- eller DIN-buffertgrupper med val att manuellt ange anpassade buffertvärden
  • Kalibreringsredigeringsalternativ gör att enskilda punkter kan fixas utan en fullständig omkalibrering
  • En informativ, lättläst bakgrundsbelyst grafisk skärm med tydliga instruktioner förenklar driften
  • Fånga dina kritiska avläsningar med mätstabilitetsindikator och valbara läslägen — Auto-Read håller en stabil avläsning, Kontinuerlig visar ändrade avläsningar med hållalternativ och Timed loggar data vid specifika intervall
  • Eliminera behovet av magnetiska omrörarstänger med hjälp av den mätarstyrda omrörarsonden (katalognummer 096019) för att blanda lösningar jämnt
  • Dataloggen samlar in och förser upp till 2000 mätningar med tidsstämpel, valfritt prov-ID och användar-ID
  • Kalibreringsloggen lagrar de 10 senaste kalibreringarna
  • Icke-flyktigt minne säkerställer att data och inställningar bevaras vid strömavbrott.
  • Orion Star Com-mjukvaran underlättar dataöverföring till dator via USB eller RS232.
  • Flexibla strömalternativ med universell strömadapter eller valfria AA-batterier
  • IP54-klassat hölje står emot damm och stänk och kan väggmonteras om bordsutrymmet är begränsat
  • Mätare inkluderar CE, TUV 3-i-1 och FCC klass A-certifieringar
  • 3 års ersättningsgaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Orion Star A211 pH-mätare för bänk med stativ
Inkluderar Star A211 pH-mätare, elektrodstativ, 100–240 V universell strömadapter, datorkabel
Noggrannhet (temperatur) ±0,1 °C
Noggrannhet (mV) ±0,2 eller± 0,05 %, vilket som är störst
Noggrannhet (pH) ±0,002
Information om datahantering Överför enstaka datapunkter, intervall eller alla datapunkter till skrivare eller dator
Utgångar USB, RS-232
Mätlägen pH, mV, Relativ mV, ORP med temperatur
Kalibrering pH med kalibreringsredigeringsalternativ, relativ mV, ORP och temperatur
Område (pH) -2 till 20
Upplösning (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Räckvidd (mV) ±2000,0
Range (ORP) ±2000,0 mV
Upplösning (mV) 0.1mV
Kalibreringspunkter 1 till 5
Temperaturområde (metriskt) -5 °C till +105 °C
Temperaturområde (engelska) 22,0 °F till 221,0 °F
Upplösning (temperatur) 0,1 °C, 0,1 °F
Temperaturval Manuell eller automatisk med ATC-temperatursond
Kalibrering av temperatursond 1-punkts temperaturförskjutningskalibrering
Visningstyp LCD, grafik med bakgrundsbelysning
Minne Icke-flyktigt minne bevarar datalogg, kalibreringslogg och mätarinställningar
Datapunkter 2000 med datum och tidsstämpel
Loggfunktionstyp Automatisk med Auto-Read och Timed Read-lägen, manuell med Continuous Read-läge
Larmutgång Larm för hög/låg gräns, kalibrering vid larm
Ingångar BNC (pH- eller ORP-elektrod), stiftspets (referenselektrod), 8-stifts MiniDIN (ATC-temperatursond), omröraranslutning (omrörarsond)
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
IP-betyg IP54
AC-adapter Universell 50–60 Hz, 100–240 V AC stömadapter (kat.nr 1010003)
Mått (L x B x H) 24 cm x 18 cm x 11 cm (9,5 tum x 7,1 tum x 4,3 tum)
Vikt (metrisk) 0.9 kg
Vikt (engelska) 2 lb.
Garanti 3 års metergaranti
Knappsats Omfattande tangentbord med menyspecifika funktionstangenter och dubbelsidiga rullnings-/genvägstangenter
Metoder 10 per kanal med lösenordsskydd
Modell Orion Star A211 pH/mV/RmV/ORP/temperaturmätare för bänk
Strömförsörjning Universell strömadapter (ingår) eller 4 AA-batterier (säljs separat)
Sondtyp pH-elektrod, ORP-elektrod, referenshalvcellselektrod, ATC-temperatursond, omrörarsond (köps separat)
Språk engelska, spanska, franska, italienska, tyska och kinesiska; Portugisiska och koreanska tillgängliga med programuppdatering
Räckvidd (Relativ mV) ±2000,0 mV
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Isopotentiell punkt 7.000pH
Stabilitet Valbar snabb, medium, långsam eller smart stabilitetsinställning; Valbar inställning av eller Automatisk smart medelvärdesberäkning
Temperatur (engelska) Drift 41 °F till 113 °F (omgivningstemperatur)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 45 °C (omgivningstemperatur)
Kanaler 1
Batterityp 4 x AA (säljs separat)
Typ pH-mätare
Batteritid 800 hr.