Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Star™ A213 Bänkmätare för upplöst syre
Beskrivning
Registrera noggranna och tillförlitliga mätningar av löst syre och temperatur med Thermo Scientific™ Orion Star™ A213 löst syre och RDO Bänkmätare. Detta instrument är idealiskt för ett brett spektrum av applikationer och avancerad analys av löst syre i labbet. Använd en RDO optisk eller polarografisk DO-sond för ultimat flexibilitet i sensorer. Kalibrera med vattenmättad luft, luftmättat vatten, anpassat värde med Winkler-titrering eller nollpunktsalternativ. Logga upp till 2000 datapunktsuppsättningar med tids-/datumstämpel och överför enkelt kalibrerings- och dataloggar via USB eller RS232 till en skrivare eller dator.
Thermo Scientific Orion Star A213 bänkmätare för löst syre är lättanvända, pålitliga laboratoriemätare med avancerade funktioner och funktioner. Valbara läslägen och stabilitetsindikator ger dig flexibilitet och kontroll över tester. All kritisk data visas med dina mätningar inklusive temperatur, datum och tid, avläsningstyp, mätstabilitet och aktiv kalibreringsinformation. Kalibrerings- och installationsinstruktioner på skärmen kan visas på flera lokala språk med nya språk som läggs till genom programuppdateringar.
Navigeringen är snabb och enkel tack vare det omfattande tangentbordet med menyspecifika funktionstangenter, dubbla rullnings-/genvägstangenter samt ström-, mät-, loggvy- och omrörarknappar som säkerställer enkel drift. Alla inställningsmenyer finns samlade på en plats med direkt åtkomst via en genvägstangent, vilket möjliggör snabb åtkomst, utvärdering och ändring av mät- och instrumentinställningar.
- Mät upplöst syre i procent mättnad eller mg/L med temperatur med Orion RDO optiska DO-sonder eller Orion polarografiska DO-sonder
- Kalibrera upplöst syre med vattenmättad luft, luftmättat vatten, anpassat värde (Winkler-titrering) och noll-punktsalternativ
- Kompensera automatiskt avläsningar av upplöst syre med hjälp av ATC-temperatur, manuell salthaltsinmatning och inbyggd barometer för barometertrycksavläsningar
- En informativ, lättläst bakgrundsbelyst grafisk skärm med tydliga instruktioner förenklar driften
- Fånga dina kritiska avläsningar med mätstabilitetsindikator och valbara läslägen—Auto-Read håller en stabil avläsning, Kontinuerlig visar ändrade avläsningar med hållalternativ och tidsinställda loggar data vid specifika intervall
- Eliminera behovet av magnetiska omrörarstänger med den mätarstyrda omrörarsonden (katalognummer 096019) eller Orion Auto-Stir BOD-sond (katalognummer 086030MD) för att blanda lösningarna jämnt
- Dataloggen samlar in och förser upp till 2000 mätningar med tidsstämpel, valfritt prov-ID och användar-ID
- Kalibreringsloggen lagrar de 10 senaste kalibreringarna
- Icke-flyktigt minne säkerställer att data och inställningar bevaras vid strömavbrott.
- Orion Star Com programvara underlättar dataöverföring till en dator via USB eller RS232-anslutningar
- Flexibla strömalternativ med universell strömadapter eller valfria AA-batterier
- IP54-klassat hölje står emot damm och stänk och kan väggmonteras om bordsutrymmet är begränsat
- Mätare inkluderar CE-, TUV 3-i-1- och FCC klass A-certifieringar och 3-års ersättningsgaranti
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Orion Star A213 RDO/DO bänkmätarsats med Auto-Stir BOD-sond, underhållssats och stativ |
| Inkluderar | Universell AC adapter, 086030MD Orion polarografisk Auto-Stir BOD sensor |
| Barometrisk tryckkorrigering | 400 till 850 mmHg, automatisk med inbyggd barometer eller manuell inmatning |
| Utgångar | USB, RS232 |
| Mätlägen | Upplöst syre (% mättnad), Upplöst syre (mg/L med temperatur och barometertryck) |
| Sensortyper | RDO optisk sensor för löst syre eller polarografisk sensor för löst syre |
| Räckvidd (polarografisk DO) | 0,00 till 90,00 mg/L |
| Procent mättnadsområde (polarografisk DO) | 0,0 till 600,0 % mättnad |
| Upplösning (Polarografisk DO) | 0.01, 0.1mg/L |
| Noggrannhet (Polarografisk DO) | ±0,2 mg/l eller± 2 % av läsningen, beroende på vilket som är störst |
| Visa mer |