Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Star™ A214 pH/ISE-mätare för bänk
BIOPHARMA
Produktkod. 11651459
Produkttyp:
Ammonia Electrode Meter Kit
Fluoride Electrode Meter Kit
Sodium Electrode Meter Kit
pH Electrode Meter Kit
pH/ISE Meter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11651459
Brand: Thermo Scientific™ STARA2145
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Mät tillförlitligt pH, jonkoncentration, mV, ORP och temperatur med vår pH/ISE-mätare för bänk för avancerad laboratorieanalys och gränssnitt.
Registrera noggranna och pålitliga pH, jonkoncentration, mV, ORP och temperaturmätningar med Thermo Scientific™ Orion Star™ A214 pH- och ISE-mätare för bänk. Denna mätare är idealisk för ett brett spektrum av tillämpningar och avancerad pH- eller jonanalys i labbet. Utför upp till 5-punkts pH- och ISE-kalibreringar, logga upp till 2000 datapunktsuppsättningar med tids-/datumstämpel och överför enkelt kalibrerings- och dataloggar via USB eller RS232 till en skrivare eller dator med gratis nedladdningsbar Orion Star™ Com programvara. Använd medföljande elektrodstativ för säker provhantering och minskad skaderisk vid förvaring.
Thermo Scientific Orion Star A214 pH/ISE-mätare för bänk är lättanvända, pålitliga laboratoriemätare med avancerade funktioner. Valbara läslägen och stabilitetsindikator ger dig flexibilitet och kontroll över tester. Alla kritiska data visas med dina mätningar inklusive temperatur, datum och tid, avläsningstyp, mätstabilitet, aktiv kalibreringsinformation och elektrodkonditionsikon. Kalibrerings- och installationsinstruktioner på skärmen kan visas på flera lokala språk med nya språk som läggs till genom programuppdateringar.
Navigeringen är snabb och enkel tack vare det omfattande tangentbordet med menyspecifika funktionstangenter, dubbla rullnings-/genvägstangenter samt ström-, mät-, loggvy- och omrörarknappar som säkerställer enkel drift. Alla inställningsmenyer finns samlade på en plats med direkt åtkomst via en genvägstangent, vilket möjliggör snabb åtkomst, utvärdering och ändring av mät- och instrumentinställningar.
  • Mät pH, jonkoncentration, mV, relativ mV eller ORP med temperatur
  • Utför upp till en 5-punkts pH-kalibrering med automatisk buffertigenkänning av NIST- eller DIN-buffertgrupper med val att manuellt ange anpassade buffertvärden
  • Utför en 5-punkts ISE-kalibrering (Ion Selective Electrode) med valbara enheter ppm, M, mg/l, %, ppb eller ingen
  • Kalibreringsredigeringsalternativ gör att enskilda punkter kan fixas utan en fullständig omkalibrering
  • Avancerade ISE-funktioner inkluderar icke-linjär valbar autoblank och lågområdesstabilitet
  • Välj från en mängd olika Orionjonselektiva elektroder inklusive elektroder som mäter ammoniak, ammonium, bromid, kadmium, kalcium, koldioxid, klorid, klor, koppar(III), cyanid, fluorid, fluorborat, jodid, bly, nitrat, kalium, silver, natrium, sulfat, ytaktivt medel och tiocyanat
  • En informativ, lättläst bakgrundsbelyst grafisk skärm med tydliga instruktioner förenklar driften
  • Fånga dina kritiska avläsningar med mätstabilitetsindikator och valbara läslägen—Auto-Read håller en stabil avläsning, Kontinuerlig visar ändrade avläsningar med hållalternativ och Timed loggar data vid specifika intervall
  • Eliminera behovet av magnetiska omrörarstänger med hjälp av den mätarstyrda omrörarsonden (katalognummer 096019) för att blanda lösningar jämnt
  • Dataloggen samlar in och förser upp till 2000 mätningar med tidsstämpel, valfritt prov-ID och användar-ID
  • Kalibreringsloggen lagrar de 10 senaste kalibreringarna
  • Icke-flyktigt minne säkerställer att data och inställningar bevaras vid strömavbrott.
  • Orion Star Com-mjukvaran underlättar dataöverföring till dator via USB eller RS232.
  • Flexibla strömalternativ med universell strömadapter eller valfria AA-batterier
  • IP54-klassat hölje står emot damm och stänk och kan väggmonteras om bordsutrymmet är begränsat
  • Mätare inkluderar CE, TUV 3-i-1 och FCC klass A-certifieringar
  • 3 års ersättningsgaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
AC-adapter Universell 50–60 Hz, 100–240 V AC strömadapter (kat.nr 1010003)
Utgångar USB, RS232
Noggrannhet (ISE) ±0,2 mV eller± 0,05 % av läsningen beroende på vilket som är störst
Noggrannhet (mV) ±0,2 mV eller± 0,05 % av läsningen beroende på vilket som är störst
Noggrannhet (pH) ±0,002
Avancerade ISE-funktioner Segmenterad (punkt-till-punkt) lutning, icke-linjär valbar autoblank, stabilt lågt koncentrationsområde
Larmutgång Larm för hög/låg gräns, kalibrering vid larm
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja, valbart
Batteritid 800 hr.
Batterityp 4 AA (säljs separat)
Kalibrering pH med kalibreringsredigeringsalternativ, jonkoncentration (ISE) med kalibreringsredigeringsalternativ, relativ
Kalibreringspunkter 1-punkts relativt mV (RmV)-läge, 1-punkts ORP-läge
Kalibreringspunkter (ISE) 1 till 5
Kalibreringspunkter (pH) 1 till 5
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
Information om datahantering Överför enstaka datapunkter, intervall eller alla datapunkter till skrivare eller dator
Datapunkter 2000 med datum och tidsstämpel
Beskrivning Orion Star A214 pH/ISE-sats med mätare för bänk med ROSS Ultra pH-elektrod i glashölje, ATC-sond, omrörarsond, lösningar och stativ
Kanaler 1
Visningstyp LCD-grafik, bakgrundsbelyst
IP-betyg IP54
Mätlägen pH, mV, Relativ mV, ORP, Jonkoncentration (ISE) med temperatur
Räckvidd (mV) ±2000,0 mV
Område (pH) -2 till 20
Upplösning (ISE) Minst 0,0001, 1 till 3 signifikanta siffror (kan väljas av användaren)
Upplösning (pH) 0.1/0.01/0.001
Temperaturområde (metriskt) -5,0 °C till +105,0 °C
Inkluderar Star A214 pH/ISE-mätare med elektrodstativ; Universell strömadapter; 8102BNUWP ROSS Ultra Glass påfyllningsbar pH-elektrod; 927007MD ATC-sond i rostfritt stål; 096019 Omrörarsond; 810199 ROSS pH-buffertsats
Ingångar BNC (pH, ORP eller jonselektiv elektrod), stiftspets (referenselektrod), 8-stifts MiniDIN (ATC-temperatursond), omröraringång (omrörarsond)
Isopotentiell punkt 7.000pH
Knappsats Omfattande tangentbord med menyspecifika funktionstangenter och dubbelsidiga rullnings-/genvägstangenter
Språk engelska, spanska, franska, italienska, tyska och kinesiska; Portugisiska och koreanska tillgängliga med programuppdatering
Loggfunktionstyp Automatisk dataloggning med lägena Auto-Read och Timed mätning; manuell dataloggning med Continuous m
Minne Icke-flyktigt minne bevarar datalogg, kalibreringslogg och mätarinställningar
Metoder 10 per kanal med lösenordsskydd
Modell Orion Star A214 pH/ISE/mV/RmV/ORP/temperatur-mätare för bänk
Strömförsörjning Universell strömadapter (ingår) eller 4 AA-batterier (säljs separat)
Sondtyp pH-elektrod, ORP-elektrod, jonselektiv elektrod (ISE), referenshalvcellselektrod, ATC-temperatursond, omrörarsond (inkluderar 8102BNUWP ROSS Ultra pH-elektrod, 927007MD Orion ATC-sond, 096019 Orion Star omrörarsond)
Produkttyp pH Electrode Meter Kit
Räckvidd (ISE) 0,0001 till 19900 med valbara enheter av ppm, Molar, mg/l, %, ppb eller ingen
Range (ORP) ±2000,0 mV
Räckvidd (Relativ mV) ±2000,0 mV
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Upplösning (mV) 0.1mV
Stabilitet Valbar snabb, medium, långsam eller smart stabilitetsinställning; Valbar inställning av eller Automatisk smart medelvärdesberäkning
Temperaturnoggrannhet ±0,1 °C
Temperatur (engelska) Drift 41 °F till 113 °F (omgivningstemperatur)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 45 °C (omgivningstemperatur) )
Kalibrering av temperatursond 1-punkts temperaturförskjutningskalibrering
Temperaturområde (engelska) 22,0 °F till 221,0° F
Temperaturupplösning 0,1 °C, 0,1 °F
Temperaturval Manuell eller automatisk med ATC-temperatursond
Garanti 3 års mätare
Mått (L x B x H) 24 cm x 18 cm x 11 cm (9,5 tum x 7,1 tum x 4,3 tum)
Vikt (engelska) 2 lb.
Vikt (metrisk) 0.9 kg