Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Star ™ A215 pH/konduktivitet-multiparametermätare för bänk
Beskrivning
Registrera exakta och tillförlitliga mätningar av pH, mV, ORP, konduktivitet, TDS, salthalt, resistivitet och temperatur med Thermo Scientific™ Orion Star™ A215 pH/konduktivitet multiparametermätare för bänk. Denna mätare är idealisk för ett brett spektrum av tillämpningar och avancerad pH- och konduktivitetsanalys i labbet. Använd de två mätarkanalerna för att mäta pH och konduktivitet samtidigt eller se varje kanal separat. Utför upp till en 5-punktskalibrering, logga upp till 2000 datapunktsuppsättningar med tids-/datumstämpel och överför enkelt kalibrerings- och dataloggar via USB eller RS232 till en skrivare eller dator.
Thermo Scientific Orion Star A215 pH/konduktivitetsmätare för bänk är lättanvända, pålitliga laboratoriemätare med avancerade funktioner. Valbara läslägen och stabilitetsindikator ger dig flexibilitet och kontroll över tester. Alla kritiska data visas med dina mätningar inklusive temperatur, datum och tid, avläsningstyp, mätstabilitet, aktiv kalibreringsinformation och elektrodkonditionsikon. Kalibrerings- och installationsinstruktioner på skärmen kan visas på flera lokala språk med nya språk som läggs till genom programuppdateringar.
Navigeringen är snabb och enkel tack vare ett omfattande tangentbord med menyspecifika funktionstangenter, dubbla rullnings-/genvägstangenter samt ström-, mät-, logg- och omrörarknappar som säkerställer problemfri drift. Alla inställningsmenyer finns samlade på en plats med direkt åtkomst via en genvägstangent, vilket möjliggör snabb åtkomst, utvärdering och ändring av mät- och instrumentinställningar.
- Kombinerad bekvämlighet med fördelarna med en pH-mätare och konduktivitetsmätare i ett lättanvänt system
- Mät pH, mV, relativ mV eller ORP med temperatur på kanal ett och mät konduktivitet, TDS, salthalt eller resistivitet med temperatur på kanal två
- Visa enkelt individuella mätningar på en helskärmsskärm och växla snabbt till en delad skärm för att visa flera mätningar samtidigt
- Utför upp till en 5-punkts pH-kalibrering med automatisk buffertigenkänning av NIST- eller DIN-buffertgrupper med val att manuellt ange anpassade buffertvärden
- Utför upp till en 5-punkts konduktivitetskalibrering
- Kalibreringsredigeringsalternativ gör att enskilda punkter kan fixas utan en fullständig omkalibrering
- Automatisk intervallanpassning av konduktivitetsvärden ger konsekventa avläsningar över hela mätområdet utan behov av omkalibrering.
- Använd linjär, icke-linjär, EP (USP) eller avkonduktivitetstemperaturkompensation med 5°C, 10°C, 15 C,°20°C eller 25°C referenstemperaturer
- En informativ, lättläst bakgrundsbelyst grafisk skärm med tydliga instruktioner förenklar driften
- Fånga dina kritiska avläsningar med mätstabilitetsindikator och valbara läslägen — Auto-Read håller en stabil avläsning, Kontinuerlig visar ändrade avläsningar med hållalternativ och Timed loggar data vid specifika intervall
- Eliminera behovet av magnetiska omrörarstänger med hjälp av den mätarstyrda omrörarsonden (katalognummer 096019) för att blanda lösningar jämnt
- Dataloggen samlar in och förser upp till 2000 mätningar med tidsstämpel, valfritt prov-ID och användar-ID
- Kalibreringsloggen lagrar de 10 senaste kalibreringarna
- Icke-flyktigt minne säkerställer att data och inställningar bevaras vid strömavbrott.
- Orion Star Com-mjukvaran underlättar dataöverföring till dator via USB eller RS232.
- Flexibla strömalternativ med universell strömadapter eller valfria AA-batterier
- IP54-klassat hölje står emot damm och stänk och kan väggmonteras om bordsutrymmet är begränsat
- Mätare inkluderar CE, TUV 3-i-1 och FCC klass A-certifieringar
- 3 års ersättningsgaranti
Specifikationer
Specifikationer
| AC-adapter | Universell 50–60 Hz, 100–240 V AC strömadapter (kat.nr 1010003) |
| Utgångar | USB, RS232 |
| Noggrannhet (konduktivitet) | 0,5 % av läsningen± 1 siffra> 3μ S; 0,5 % av läsningen± 0,01μ S≤ 3μ S |
| Noggrannhet (mV) | ±0,2 mV eller± 0,05 % av läsningen beroende på vilket som är störst |
| Noggrannhet (pH) | ±0,002 |
| Noggrannhet (resistivitet) | 0,5 % av läsningen± 1 siffra |
| Noggrannhet (salthalt) | 0,5 % av läsningen± 1 siffra |
| Noggrannhet (TDS) | 0,5 % av läsningen± 1 siffra |
| Larmutgång | Larm för hög/låg gräns, kalibrering vid larm |
| Alternativ för bakgrundsbelysning | Ja, valbart |
| Visa mer |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.