Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Star™ A221 Bärbar pH-mätare
Mät tillförlitligt pH, mV, ORP och temperatur med vår bärbara pH-mätare för avancerad fältanalys och skrivar- eller datorgränssnitt.
Brand: Thermo Scientific™ STARA2210
Se fler versioner av denna produkt
Beskrivning
Registrera noggranna och pålitliga pH-, mV-, ORP- och temperaturmätningar med Thermo Scientific™ Orion Star™ A221 Bärbar pH-mätare. Denna mätare är idealisk för ett brett spektrum av applikationer och avancerad pH-analys i fält. Utför upp till en 5-punkts pH-kalibrering, logga upp till 1000 datapunktsuppsättningar med tids-/datumstämpel och överför enkelt kalibrering och dataloggar via USB eller RS232 till en skrivare eller dator med gratis nedladdningsbar Orion Star™ Com programvara. Vattentät mätare säkerställer hållbar, robust prestanda i utomhusmiljöer med ett IP67-klassat hölje.
Lämna inte dina mätningar åt slumpen när du analyserar prover utanför labbet. Orion Star A221 bärbara pH-mätare är designade för att erbjuda den tillförlitlighet du behöver i ett användarvänligt paket för dina dedikerade pH-testningsbehov. Denna vattentäta, bärbara mätare visar kritiska data med din mätning inklusive temperatur, datum och tid, avläsningstyp, mätstabilitet, aktiv kalibreringsinformation och strömkällans status.
- Mät pH, mV, relativ mV eller ORP med temperatur
- Utför upp till en 5-punkts pH-kalibrering med automatisk buffertigenkänning av NIST eller DIN-buffertgrupper med val att manuellt ange anpassade buffertvärden
- En informativ, lättläst bakgrundsbelyst grafisk skärm med tydliga instruktioner förenklar driften
- Fånga dina kritiska avläsningar med mätstabilitetsindikator och valbara läslägen—Auto-Read håller en stabil avläsning och Continuous visar ändrade avläsningar med hållalternativ
- Datalogg samlar in och datum/tidsstämplar upp till 1000 mätset
- Icke-flyktigt minne säkerställer att data och inställningar bevaras vid strömavbrott.
- Orion Star Com programvara underlättar dataöverföring till en dator via USB eller RS232-anslutningar
- Flexibla strömalternativ med AA-batterier eller valfri universell strömadapter
- IP67-klassat hölje är vattentätt för robust fältdrift
- Mätarsatser inkluderar hårdsidigt fältfodral och skyddande mätarpansar med elektrodhållare, justerbar handleds-/bältesrem och inbyggt mätarstativ
- Mätare är certifierade enligt CE, TUV 3-i-1 och FCC klass A
- 3 års ersättningsgaranti
Specifikationer
| Orion Star A221 pH bärbar mätare | |
| ±0,1 °C | |
| ±0,002 | |
| USB, RS-232 | |
| pH, relativ mV (RmV), ORP och temperatur | |
| 0.1/0.01/0.001 | |
| ±2000,0 mV | |
| 1-punkts relativt mV (RmV)-läge, 1-punkts ORP-läge | |
| 22,0 °F till 221,0° F | |
| Manuell eller automatisk med ATC-temperatursond | |
| LCD-grafik, bakgrundsbelyst | |
| Icke-flyktigt minne bevarar datalogg, kalibreringslogg och mätarinställningar | |
| Automat med Auto-Read mätläge, manuell med kontinuerligt mätläge | |
| BNC (pH- eller ORP-elektrod), stiftspets (referenselektrod), 8-stifts MiniDIN (ATC-temperatursond) | |
| IP67 | |
| 24 cm x 10 cm x 6,5 cm (9,5 tum x 3,9 tum x 2,6 tum) | |
| 1.2 lb. | |
| Omfattande tangentbord med menyspecifika funktionstangenter och dubbelsidiga rullnings-/genvägstangenter | |
| Orion Star A221 pH/mV/RmV/ORP/Bärbar temperaturmätare | |
| pH-elektrod, ORP-elektrod, referenshalvcellselektrod, ATC-temperatursond (köps separat) | |
| ±2000,0 mV | |
| 7.000pH | |
| 41 °F till 113 °F (omgivningstemperatur) | |
| 1 | |
| Portabel pH-mätare |
| Star A221 pH-mätare, 4 AA-batterier, datorkabel | |
| ±0,2 mV eller± 0,05 % av läsningen beroende på vilket som är störst | |
| Överför enstaka datapunkter, intervall eller alla datapunkter till skrivare eller dator | |
| pH, mV, Relativ mV, ORP med temperatur | |
| -2 till 20 | |
| ±2000,0 mV | |
| 0.1mV | |
| -5,0 °C till +105,0 °C | |
| 0,1 °C, 0,1 °F | |
| 1-punkts temperaturförskjutningskalibrering | |
| Ja (Valbar) | |
| 1000 med datum och tidsstämpel | |
| Kalibrering pga larm (fast 12 timmar) | |
| CE, TUV 3-1, FCC klass A | |
| Universell 50–60 Hz, 100–240 V AC stömadapter (sälj separat, kat.nr 1010003) | |
| 0.5 kg | |
| 3 års mätare | |
| 10 per kanal med lösenordsskydd | |
| 4 AA-batterier (ingår) eller universell strömadapter (säljs separat) | |
| engelska, spanska, franska, italienska, tyska och kinesiska; Portugisiska och koreanska tillgängliga med programuppdatering | |
| 5 till 85 %, icke-kondenserande | |
| Smart Stability och Smart Averaging | |
| 5 °C till 45 °C (omgivningstemperatur) ) | |
| 4 x AA | |
| 800 hr. |