Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Star™ A221 Bärbar pH-mätare
BIOPHARMA
Produktkod. 11641469 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Typ:
pH-mätare Mat-/dryckeskit
pH-mätare ORP-kit
pH-mätarstandardkit
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackningsstorlek Typ
11641469 - -
11631469 Varje -
15505199 - pH-mätarstandardkit
15612057 - pH-mätare ORP-kit
15622057 - pH-mätare Mat-/dryckeskit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11641469 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer STARA2215
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11670.00 SEK
    11277.48 SEK / Paket med 1
    Save 392.52 SEK
    3% Av
I lager
Mät tillförlitligt pH, mV, ORP och temperatur med vår bärbara pH-mätare för avancerad fältanalys och skrivar- eller datorgränssnitt.
Registrera noggranna och pålitliga pH-, mV-, ORP- och temperaturmätningar med Thermo Scientific™ Orion Star™ A221 Bärbar pH-mätare. Denna mätare är idealisk för ett brett spektrum av applikationer och avancerad pH-analys i fält. Utför upp till en 5-punkts pH-kalibrering, logga upp till 1000 datapunktsuppsättningar med tids-/datumstämpel och överför enkelt kalibrering och dataloggar via USB eller RS232 till en skrivare eller dator med gratis nedladdningsbar Orion Star™ Com programvara. Vattentät mätare säkerställer hållbar, robust prestanda i utomhusmiljöer med ett IP67-klassat hölje.
Lämna inte dina mätningar åt slumpen när du analyserar prover utanför labbet. Orion Star A221 bärbara pH-mätare är designade för att erbjuda den tillförlitlighet du behöver i ett användarvänligt paket för dina dedikerade pH-testningsbehov. Denna vattentäta, bärbara mätare visar kritiska data med din mätning inklusive temperatur, datum och tid, avläsningstyp, mätstabilitet, aktiv kalibreringsinformation och strömkällans status.
  • Mät pH, mV, relativ mV eller ORP med temperatur
  • Utför upp till en 5-punkts pH-kalibrering med automatisk buffertigenkänning av NIST eller DIN-buffertgrupper med val att manuellt ange anpassade buffertvärden
  • En informativ, lättläst bakgrundsbelyst grafisk skärm med tydliga instruktioner förenklar driften
  • Fånga dina kritiska avläsningar med mätstabilitetsindikator och valbara läslägen—Auto-Read håller en stabil avläsning och Continuous visar ändrade avläsningar med hållalternativ
  • Datalogg samlar in och datum/tidsstämplar upp till 1000 mätset
  • Icke-flyktigt minne säkerställer att data och inställningar bevaras vid strömavbrott. ​
  • Orion Star Com programvara underlättar dataöverföring till en dator via USB eller RS232-anslutningar
  • Flexibla strömalternativ med AA-batterier eller valfri universell strömadapter
  • IP67-klassat hölje är vattentätt för robust fältdrift
  • Mätarsatser inkluderar hårdsidigt fältfodral och skyddande mätarpansar med elektrodhållare, justerbar handleds-/bältesrem och inbyggt mätarstativ
  • Mätare är certifierade enligt CE, TUV 3-i-1 och FCC klass A
  • 3 års ersättningsgaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
AC-adapter Universell 50–60 Hz, 100–240 V AC stömadapter (sälj separat, kat.nr 1010003)
Utgångar USB, RS-232
Noggrannhet (mV) ±0,2 mV eller± 0,05 % av läsningen beroende på vilket som är störst
Noggrannhet (pH) ±0,002
Larmutgång Kalibrering pga larm (fast 12 timmar)
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja (Valbar)
Batteritid 800 hr.
Batterityp 4 x AA
Kalibrering pH, relativ mV (RmV), ORP och temperatur
Kalibreringspunkter 1 till 5
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
Information om datahantering Överför enstaka datapunkter, intervall eller alla datapunkter till skrivare eller dator
Datapunkter 1000 med datum och tidsstämpel
Beskrivning Orion Star A221 pH portable meter kit with ROSS Ultra Triode low maintenance gel pH/ATC electrode, solutions, meter armor and field case
Kanaler 1
Visningstyp LCD-grafik, bakgrundsbelyst
IP-betyg IP67
Mätlägen pH, mV, Relativ mV, ORP med temperatur
Räckvidd (mV) ±2000,0 mV
Område (pH) -2 till 20
Upplösning (pH) 0.1/0.01/0.001
Temperaturområde (metriskt) -5,0 °C till +105,0 °C
Inkluderar Star A221 pH meter, 8107UWMMD ROSS Ultra gel-filled epoxy-body pH/ATC electrode with 3m cable, pH 4/7/10 buffer and rinse pouches, ROSS storage solution, protective meter armor, hard-sided carrying case, 4 AA batteries, computer cable
Ingångar BNC (pH- eller ORP-elektrod), stiftspets (referenselektrod), 8-stifts MiniDIN (ATC-temperatursond)
Isopotentiell punkt 7.000pH
Knappsats Omfattande tangentbord med menyspecifika funktionstangenter och dubbelsidiga rullnings-/genvägstangenter
Språk engelska, spanska, franska, italienska, tyska och kinesiska; Portugisiska och koreanska tillgängliga med programuppdatering
Loggfunktionstyp Automat med Auto-Read mätläge, manuell med kontinuerligt mätläge
Minne Icke-flyktigt minne bevarar datalogg, kalibreringslogg och mätarinställningar
Metoder 10 per kanal med lösenordsskydd
Modell Orion Star A221 pH/mV/RmV/ORP/Bärbar temperaturmätare
Strömförsörjning 4 AA-batterier (ingår) eller universell strömadapter (säljs separat)
Sondtyp pH-elektrod, ORP-elektrod, referenshalvcellselektrod, ATC-temperatursond (inkluderar 8107UWMMD ROSS Ultra Triode pH/ATC elektrod)
Produkttyp pH-mätarkit ROSS
Range (ORP) ±2000,0 mV
Räckvidd (Relativ mV) ±2000,0 mV
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Upplösning (mV) 0.1mV
Stabilitet Smart Stability och Smart Averaging
Temperaturnoggrannhet ±0,1 °C
Temperatur (engelska) Drift 41 °F till 113 °F (omgivningstemperatur)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 45 °C (omgivningstemperatur) )
Kalibrering av temperatursond 1-punkts temperaturförskjutningskalibrering
Temperaturområde (engelska) 22,0 °F till 221,0° F
Temperaturupplösning 0,1 °C, 0,1 °F
Temperaturval Manuell eller automatisk med ATC-temperatursond
Garanti 3 års mätare
Mått (L x B x H) 24 cm x 10 cm x 6,5 cm (9,5 tum x 3,9 tum x 2,6 tum)
Vikt (engelska) 1.2 lb.
Vikt (metrisk) 0.5 kg