Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Star™ A221 Bärbar pH-mätare
BIOPHARMA
Produktkod. 15612057 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Portabel pH-mätare
pH-mätare Mat-/dryckeskit
pH-mätare ORP-kit
pH-mätarkit ROSS
pH-mätarstandardkit
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
15612057 pH-mätare ORP-kit -
11631469 Portabel pH-mätare Varje
15505199 pH-mätarstandardkit -
15622057 pH-mätare Mat-/dryckeskit -
11641469 pH-mätarkit ROSS -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15612057 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer STARA2217
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11495.00 SEK
    11155.62 SEK / Paket med 1
    Save 339.38 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-11-2026
Mät tillförlitligt pH, mV, ORP och temperatur med vår bärbara pH-mätare för avancerad fältanalys och skrivar- eller datorgränssnitt.
Registrera noggranna och pålitliga pH-, mV-, ORP- och temperaturmätningar med Thermo Scientific™ Orion Star™ A221 Bärbar pH-mätare. Denna mätare är idealisk för ett brett spektrum av applikationer och avancerad pH-analys i fält. Utför upp till en 5-punkts pH-kalibrering, logga upp till 1000 datapunktsuppsättningar med tids-/datumstämpel och överför enkelt kalibrering och dataloggar via USB eller RS232 till en skrivare eller dator med gratis nedladdningsbar Orion Star™ Com programvara. Vattentät mätare säkerställer hållbar, robust prestanda i utomhusmiljöer med ett IP67-klassat hölje.
Lämna inte dina mätningar åt slumpen när du analyserar prover utanför labbet. Orion Star A221 bärbara pH-mätare är designade för att erbjuda den tillförlitlighet du behöver i ett användarvänligt paket för dina dedikerade pH-testningsbehov. Denna vattentäta, bärbara mätare visar kritiska data med din mätning inklusive temperatur, datum och tid, avläsningstyp, mätstabilitet, aktiv kalibreringsinformation och strömkällans status.
  • Mät pH, mV, relativ mV eller ORP med temperatur
  • Utför upp till en 5-punkts pH-kalibrering med automatisk buffertigenkänning av NIST eller DIN-buffertgrupper med val att manuellt ange anpassade buffertvärden
  • En informativ, lättläst bakgrundsbelyst grafisk skärm med tydliga instruktioner förenklar driften
  • Fånga dina kritiska avläsningar med mätstabilitetsindikator och valbara läslägen—Auto-Read håller en stabil avläsning och Continuous visar ändrade avläsningar med hållalternativ
  • Datalogg samlar in och datum/tidsstämplar upp till 1000 mätset
  • Icke-flyktigt minne säkerställer att data och inställningar bevaras vid strömavbrott. ​
  • Orion Star Com programvara underlättar dataöverföring till en dator via USB eller RS232-anslutningar
  • Flexibla strömalternativ med AA-batterier eller valfri universell strömadapter
  • IP67-klassat hölje är vattentätt för robust fältdrift
  • Mätarsatser inkluderar hårdsidigt fältfodral och skyddande mätarpansar med elektrodhållare, justerbar handleds-/bältesrem och inbyggt mätarstativ
  • Mätare är certifierade enligt CE, TUV 3-i-1 och FCC klass A
  • 3 års ersättningsgaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Orion Star A221 pH bärbar ORP-mätare med ORP/ATC-elektrod som kräver lite underhåll
Inkluderar Star A221 pH-mätare, 9179BNMD gelfylld ORP/ATC-elektrod, ORP-standard, sköljpåsar, förvaringslösning, skyddsmätare, hårdsidig bärväska, 4 AA-batterier, datorkabel
Noggrannhet (temperatur) ±0,1 °C
Noggrannhet (mV) ±0,2 eller± 0,05 %, vilket som är störst
Noggrannhet (pH) ±0,002
Information om datahantering Överför enstaka datapunkter, intervall eller alla datapunkter till skrivare eller dator
Utgångar USB, RS-232
Mätlägen pH, mV, Relativ mV, ORP med temperatur
Kalibrering pH, relativ mV (RmV), ORP och temperatur
Område (pH) -2 till 20
Upplösning (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Räckvidd (mV) ±2000
Range (ORP) ±2000,0 mV
Upplösning (mV) 0.1mV
Kalibreringspunkter 1 (relativ mV), 1 (ORP)
Temperaturområde (metriskt) -5 °C till +105 °C
Temperaturområde (engelska) 22,0 °F till 221,0 °F
Upplösning (temperatur) 0,1 °C, 0,1 °F
Temperaturval Manuell eller automatisk med ATC-temperatursond
Kalibrering av temperatursond 1-punkts temperaturförskjutningskalibrering
Visningstyp LCD, grafik med bakgrundsbelysning
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja (Valbar)
Minne Icke-flyktigt minne bevarar datalogg, kalibreringslogg och mätarinställningar
Datapunkter 1000 med datum och tidsstämpel
Loggfunktionstyp Automat med Auto-Read mätläge, manuell med kontinuerligt mätläge
Larmutgång Kalibrering pga larm (fast 12 timmar)
Ingångar BNC (pH- eller ORP-elektrod), stiftspets (referenselektrod), 8-stifts MiniDIN (ATC-temperatursond)
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
IP-betyg IP67
AC-adapter Universell 50–60 Hz, 100–240 V AC stömadapter (sälj separat, kat.nr 1010003)
Mått (L x B x H) 24 x 10 x 6,5 cm (9,5 x 3,9 x 2,6 tum)
Vikt (metrisk) 0.5 kg
Vikt (engelska) 1.2 lb.
Knappsats Omfattande tangentbord med menyspecifika funktionstangenter och dubbelsidiga rullnings-/genvägstangenter
Modell Orion Star A221 pH/mV/RmV/ORP/Bärbar temperaturmätare
Strömförsörjning 4 AA-batterier (ingår) eller universell strömadapter (säljs separat)
Sondtyp pH-elektrod, ORP-elektrod, referenshalvcellselektrod, ATC-temperatursond (inkluderar 9179BNMD ORP/ATC-elektrod)
Språk engelska, spanska, franska, italienska, tyska och kinesiska; Portugisiska och koreanska tillgängliga med programuppdatering
Räckvidd (Relativ mV) ±2000,0 mV
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Isopotentiell punkt 7.000pH
Stabilitet Smart Stability och Smart Averaging
Temperatur (engelska) Drift 41 °F till 113 °F (omgivningstemperatur)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 45 °C (omgivningstemperatur)
Kanaler 1
Batterityp 4 x AA
Typ pH-mätare ORP-kit
Batteritid 800 hr.