Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Star™ A222 bärbar konduktivitetsmätare
Description
Registrera noggrann och tillförlitlig konduktivitet, totala upplösta fasta ämnen (TDS), salthalt, resistivitet och temperaturmätningar med Thermo Scientific™ Orion Star™ A222 bärbar konduktivitetsmätare. Detta instrument är idealiskt för ett brett spektrum av applikationer och avancerad konduktivitetsanalys inom fältet. Erhåll temperaturkompenserade avläsningar med linjära, icke-linjära eller EP-alternativ med °15 C, 20 °C eller 25 °C referenstemperaturer. Logga upp till 1000 datapunktsuppsättningar med tids-/datumstämpel och överför via USB eller RS232 till en skrivare eller dator. Vattentät mätare säkerställer hållbar, robust prestanda med ett IP67-klassat hölje.
Lämna inte dina mätningar åt slumpen när du analyserar prover utanför labbet. Orion Star A222 bärbara konduktivitetsmätare är designade för att erbjuda den tillförlitlighet du behöver i ett användarvänligt paket för dina dedikerade konduktivitetstestningsbehov. Denna vattentäta bärbara mätare visar kritiska data med din mätning, inklusive temperatur, datum och tid, avläsningstyp, mätstabilitet, aktiv kalibreringsinformation och strömkällans status.
- Mät konduktivitet, TDS, salthalt eller resistivitet med temperaturkompensation
- Utför upp till en fem-punkts konduktivitetskalibrering
- Automatisk intervallanpassning av konduktivitetsvärden ger konsekventa avläsningar över hela mätområdet utan behov av omkalibrering.
- Använd linjär, icke-linjär eller avkonduktivitetstemperaturkompensation med 15 °C, 20 C °eller 25 °C referenstemperaturer
- En informativ, lättläst bakgrundsbelyst grafisk skärm med tydliga instruktioner förenklar driften
- Fånga dina kritiska avläsningar med mätstabilitetsindikator och valbara läslägen–Auto-Read håller en stabil avläsning och Continuous visar ändrade avläsningar med hållalternativ
- Datalogg samlar in och datum/tidsstämplar upp till 1000 mätset
- Icke-flyktigt minne säkerställer att data och inställningar bevaras vid strömavbrott.
- Orion Star Com programvara underlättar dataöverföring till en dator via USB eller RS232-anslutningar
- Flexibla strömalternativ med AA-batterier eller universell strömadapter
- IP67-klassat hölje är vattentätt för robust fältdrift
- Mätarsatser inkluderar hårdsidigt fältfodral och skyddande mätarpansar med elektrodhållare, justerbar handleds-/bältesrem och inbyggt mätarstativ
- Mätare erbjuder CE-, TUV 3-i-1- och FCC klass A-certifieringar och 3 års ersättningsgaranti
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Orion Star A222 bärbar mätare för konduktivitet/TDS/salthalt/resistivitet |
| Inkluderar | Star A222 konduktivitetsmätare, 4 AA-batterier, litteratur-CD, tryckt snabbstartsguide, datorgränssnittskabel och mätartestcertifikat |
| Noggrannhet (konduktivitet) | 0,5 % av läsningen± 1 siffra> 3μ S; 0,5 % av läsningen± 0,01μ S≤ 3μ S |
| Utgångar | USB, RS232 |
| Mätlägen | Konduktivitet, TDS, Salthalt, Resistivitet med temperatur |
| Kompatibla prober | 2-cells eller 4-cells konduktivitetssensorer med inbyggd temperatur |
| Cell konstant | 0,001 till 199,9 cm-1 |
| Kalibrering | Konduktivitet och temperatur |
| Kalibreringspunkter (konduktivitet) | 5 |
| Räckvidd (ledningsförmåga) | 0,001μ S/cm till 3000 mS/cm |
| Show More |