Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Star™ A222 bärbar konduktivitetsmätare
BIOPHARMA
Produktkod. p-4529310
Sondtyp:
Konduktivitetssensor (inkluderar 013010MD Orion DuraProbe 4-cells konduktivitetssensor)
Konduktivitetssensor (köps separat)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11651469
Brand: Thermo Scientific™ STARA2220
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mät tillförlitligt konduktivitet, TDS, salthalt, resistivitet och temperatur med denna bärbara konduktivitetsmätare för avancerad fältanalys.
Registrera noggrann och tillförlitlig konduktivitet, totala upplösta fasta ämnen (TDS), salthalt, resistivitet och temperaturmätningar med Thermo Scientific™ Orion Star™ A222 bärbar konduktivitetsmätare. Detta instrument är idealiskt för ett brett spektrum av applikationer och avancerad konduktivitetsanalys inom fältet. Erhåll temperaturkompenserade avläsningar med linjära, icke-linjära eller EP-alternativ med °15 C, 20 °C eller 25 °C referenstemperaturer. Logga upp till 1000 datapunktsuppsättningar med tids-/datumstämpel och överför via USB eller RS232 till en skrivare eller dator. Vattentät mätare säkerställer hållbar, robust prestanda med ett IP67-klassat hölje.
Lämna inte dina mätningar åt slumpen när du analyserar prover utanför labbet. Orion Star A222 bärbara konduktivitetsmätare är designade för att erbjuda den tillförlitlighet du behöver i ett användarvänligt paket för dina dedikerade konduktivitetstestningsbehov. Denna vattentäta bärbara mätare visar kritiska data med din mätning, inklusive temperatur, datum och tid, avläsningstyp, mätstabilitet, aktiv kalibreringsinformation och strömkällans status.
  • Mät konduktivitet, TDS, salthalt eller resistivitet med temperaturkompensation
  • Utför upp till en fem-punkts konduktivitetskalibrering
  • Automatisk intervallanpassning av konduktivitetsvärden ger konsekventa avläsningar över hela mätområdet utan behov av omkalibrering.
  • Använd linjär, icke-linjär eller avkonduktivitetstemperaturkompensation med 15 °C, 20 C °eller 25 °C referenstemperaturer
  • En informativ, lättläst bakgrundsbelyst grafisk skärm med tydliga instruktioner förenklar driften
  • Fånga dina kritiska avläsningar med mätstabilitetsindikator och valbara läslägen–Auto-Read håller en stabil avläsning och Continuous visar ändrade avläsningar med hållalternativ
  • Datalogg samlar in och datum/tidsstämplar upp till 1000 mätset
  • Icke-flyktigt minne säkerställer att data och inställningar bevaras vid strömavbrott. ​
  • Orion Star Com programvara underlättar dataöverföring till en dator via USB eller RS232-anslutningar
  • Flexibla strömalternativ med AA-batterier eller universell strömadapter
  • IP67-klassat hölje är vattentätt för robust fältdrift
  • Mätarsatser inkluderar hårdsidigt fältfodral och skyddande mätarpansar med elektrodhållare, justerbar handleds-/bältesrem och inbyggt mätarstativ
  • Mätare erbjuder CE-, TUV 3-i-1- och FCC klass A-certifieringar och 3 års ersättningsgaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Orion Star A222 bärbar mätare för konduktivitet/TDS/salthalt/resistivitet
Inkluderar Star A222 konduktivitetsmätare, 4 AA-batterier, litteratur-CD, tryckt snabbstartsguide, datorgränssnittskabel och mätartestcertifikat
Noggrannhet (konduktivitet) 0,5 % av läsningen± 1 siffra> 3μ S; 0,5 % av läsningen± 0,01μ S≤ 3μ S
Utgångar USB, RS232
Mätlägen Konduktivitet, TDS, Salthalt, Resistivitet med temperatur
Kompatibla prober 2-cells eller 4-cells konduktivitetssensorer med inbyggd temperatur
Cell konstant 0,001 till 199,9 cm-1
Kalibrering Konduktivitet och temperatur
Kalibreringspunkter (konduktivitet) 5
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,001μ S/cm till 3000 mS/cm
Upplösning (konduktivitet) 0,001μ S minimum, automatiskt sträcker sig upp till 4 signifikanta siffror
Temperaturkompensation Linjär, nLFn (icke-linjär ultrarent vatten) eller av
Temperatur (metrisk) referens 15, 20, 25 °C
Räckvidd (salthalt) 0,06 till 80,00 psu, 0,05 till 42,00 ppt
Upplösning (salthalt) 0,01 psu eller 0,01 ppt minimum, automatisk avstånd
Noggrannhet (salthalt) 0,5 % av läsningen± 1 siffra
Salinitetsmätningslägen Praktisk salthalt (psu)
Upplösning (TDS) Minst 0,001 ppm, automatisk upp till 4 signifikanta siffror
Noggrannhet (TDS) 0,5 % av läsningen± 1 siffra
TDS-faktorintervall Linjär (0,02 till 9,99)
Temperaturområde (metriskt) -5 °C till +105 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Noggrannhet (temperatur) ±0,1 °C
Räckvidd (resistivitet) 2 ohm till 100,0 megohm
Temperaturval Manuell eller automatisk med ATC-temperatursond
Kalibrering av temperatursond 1-punkts temperaturförskjutningskalibrering
Visningstyp Grafisk LCD med bakgrundsbelysning
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja, valbart
Minne Icke-flyktigt minne bevarar datalogg, kalibreringslogg och mätarinställningar
Datapunkter 1000 med datum och tidsstämpel
Loggfunktionstyp Automatisk dataloggning med Auto-Read mätläge; manuell dataloggning med kontinuerlig mätning
Information om datahantering Överför enstaka datapunkter, intervall eller alla datapunkter till skrivare eller dator
Larmutgång Kalibrering pga larm (fast 12 timmar)
Ingångar 8-stifts MiniDIN (konduktivitetssensor med inbyggd temperatur)
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
IP-betyg IP67
AC-adapter Universell 50–60 Hz, 100–240 V AC stömadapter (sälj separat, kat.nr 1010003)
Mått (L x B x H) 24 x 10 x 6,5 cm (9,5 x 3,9 x 2,6 tum)
Vikt (metrisk) 0.5 kg
Vikt (engelska) 1.2 lb.
Garanti 3 års mätare
Sondtyp Konduktivitetssensor (köps separat)
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Modell Orion Star A222 ledningsförmåga/TDS/salthalt/resistivitet/temperatur bärbar mätare
Upplösning (resistivitet) 1 ohm eller 0,1 megaohm, automatisk avstånd
Strömförsörjning 4 AA-batterier (ingår) eller universell strömadapter (säljs separat)
Metoder 10 per kanal med lösenordsskydd
Stabilitet Smart Stability och Smart Averaging
Knappsats Omfattande tangentbord med menyspecifika funktionstangenter och dubbelsidiga rullnings-/genvägstangenter
Språk engelska, spanska, franska, italienska, tyska och kinesiska; Portugisiska och koreanska tillgängliga med programuppdatering
Temperatur (engelska) Drift 41 °F till 113 °F (omgivningstemperatur)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 45 °C (omgivningstemperatur)
Kanaler 1
Noggrannhet (resistivitet) 0,5 % av läsningen± 1 siffra
Batterityp 4 x AA (ingår)
Batteritid 800 hr.